Le clonage par ligature et digestion par enzymes de restriction est une méthode permettant de déplacer simplement un fragment d’ADN bicaténaire d’un plasmide à un autre.
Pour cela, commencez par :
  1. Choisir les enzymes de restriction dont les séquences de reconnaissance flanquent le gène qui vous intéresse
  2. Incuber la réaction pendant la durée recommandée
  3. Purifier votre fragment
  4. Le ligaturer dans le plasmide qui vous intéresse
Système de clonage par enzymes de restriction Anza™
Un système d’enzymes de restriction et d’enzymes de modification de l’ADN complet pour un clonage en toute simplicité.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
  • Digestion effectuée en 15 minutes
  • Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Enzymes de restriction
Un protocole simple en deux étapes, quel que soit le nombre d’enzymes de restriction au sein de votre réaction ou le type d’ADN que vous utilisez. Il vous suffit de préparer votre mélange de réaction et de l’incuber à 37 °C pendant 15 minutes.
128 enzymes de restriction
Enzymes de restriction traditionnelles
Les enzymes de restriction agissent en coupant l’ADN bicaténaire selon des séquences de reconnaissance à répétition inversée de 4 à 8 paires de base spécifiques. Les produits du clivage d’ADN ont deux types d’extrémités : franches ou saillantes de type 5’ ou 3’. 
Enzymes de modification de l’ADN
Ligases
Quel que soit le type d’extrémité généré dans le cadre d’une digestion par des enzymes de restriction, le clivage de l’ADN produit toujours des fragments dont les terminaisons comportent des groupes d’hydroxyle-3’ et de phosphate-5’. La ligase d’ADN connecte par covalence des terminaisons de phosphates-5’ et d’hydroxyle-3’ d’ADN (ou ARN) duplex en une réaction dépendante de l’APT.
Phosphatase alcaline
La phosphatase alcaline hydrolyse les phosphates-3’ et 5’ de l’ADN et de l’ARN. Cette réaction permet d’éliminer les phosphates-5’ avant de procéder au marquage final et de déphosphoryler les vecteurs avant d’insérer la ligature. Elle peut également être utilisée pour déphosphoryler les protéines.
Réparation des extrémités
La réparation des extrémités permet de convertir de l’ADN à saillies de 5’ ou 3’ en ADN à extrémités franches phosphorylées de 5’ afin d’obtenir une ligature efficace en vecteurs de clonage à extrémités franches.
Polymérases
Les polymérases permettent de générer des extrémités franches et/ou d’incorporer de l’ADN marqué.
NOUVEAU Centre d’assistance pour le clonage
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de clonage
Séminaires en ligne sur le clonage moléculaire