Clonage & assemblage génétique transparents
Outils pour protocoles flexibles, résultats rapides et de haute qualité
- Vitesse—clonez simultanément jusqu’à 10 fragments d’ADN ; assemblez des fragments existants sans digestion par des enzymes de restriction ni amplification par PCR
- Précision—aucune séquence supplémentaire ; clonez ce que vous voulez, là où vous le voulez
- Flexibilité—utilisez nos vecteurs linéarisés ou un vecteur de votre choix
- Simplicité—un outil en ligne gratuit vous guide, au besoin, au fil des différentes phases de planification, de conception et d’assemblage de votre construction, ainsi que pour la conception de l’amorce de PCR
Expertise en matière de construction de vecteurs : le kit de clonage et d’assemblage transparents GeneArt® permet de ne pas avoir à effectuer d’analyses d’enzymes de restriction ni de digestions par enzymes de restriction, de réparations d’extrémités d’ADN, de dé-phosphorylations, de ligatures, de désactivations et de nettoyages d’enzymes à répétition, ni de perdre d’ADN précieux. C’est ce qu’utilisent nos experts pour fabriquer des vecteurs, ce qui leur permet d’économiser 3 à 4 semaines par rapport aux méthodes de clonage RE traditionnelles.
Quel kit de clonage & d’assemblage transparents est le mieux adapté à vos besoins ?
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | |
| Assembler jusqu’à 4 fragments | Assembler jusqu’à 4 fragments | Assembler jusqu’à 4 fragments | Assembler jusqu’à 8 fragments | Assembler jusqu’à 10 fragments | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mélange d’enzymes de clonage transparents GeneArt® | Kit de clonage & d’assemblage transparents GeneArt® | Kit de clonage et d’assemblage transparents GeneArt® PLUS | Kits d’assemblage GeneArt® de type IIs | Système d’assemblage génétique de haut niveau GeneArt® | |
| Efficacité de clonage | > 90 % |
|
> 90 % |
|
> 90 % |
| Mélange d’enzymes / de tampons tout-en-un | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nb de fragments clonés simultanément | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 8 | Jusqu’à 10 |
| Taille maximale de produit assemblé | Jusqu’à 13 kb (avec un vecteur) | Jusqu’à 13 kb (avec un vecteur) | Jusqu’à 40 kb (avec un vecteur) |
|
Jusqu’à 110 kb (avec un vecteur) |
| Durée de clonage de plusieurs fragments | Généralement une demi-journée | 1 jour | Généralement une demi-journée | Généralement une demi-journée | 3 jours |
| Hôte de réplication | E. coli | E. coli | >E. coli | E. coli | S. cerevisae MaV203 |
| Assemblage des fragments sans homologie des séquences terminales et sans PCR | ✓ | ✓ |
Outil de conception en ligne GeneArt®
Guide l’assemblage des fragments, vérifie l’absence de problèmes éventuels, conçoit des oligonucléotides d’ADN et présente une séquence avec annotations ainsi qu’une représentation graphique de la molécule assemblée finale.
NOUVEAU Centre d’assistance pour le clonage
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de clonage
Ressources
Cloning Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your cloning applications
Consultez des séminaires en ligne sur la biologie synthétique, notamment sur le clonage et l’assemblage de nouvelle génération