Clonage par PCR TOPO
Twenty years ago, the TOPO name became synonymous with superior quality and game-changing innovation in PCR cloning. Today, Invitrogen TOPO cloning kits are still the fastest, simplest, and most efficient cloning solutions available. There is no substitute.
- Rapidité : réaction en cinq minutes à température ambiante
- Facilité : ajoutez facilement des sites de restriction et / ou des sites d’amorce universelle à n’importe quelle extrémité de votre produit de PCR en 3 étapes à peine
- Efficacité : jusqu’à 95 % des clones contiennent l’insert souhaité
- Flexibilité : disponible dans divers formats et tailles adaptés à votre choix de polymérase
- Capacité éprouvée : plus de 20 000 citations
Quelle que soit votre application en aval, les solutions de clonage par PCR TOPO vous permettent d’obtenir plus rapidement le clone correct et de disposer ainsi de plus de temps pour répondre aux questions plus importantes.
TOPO Tip of the Month
Add restriction sites and/or universal primer sites to either end of a PCR product using our TOPO subcloning and sequencing vectors.
Vidéo à la une
Découvrez le fonctionnement de la technologie de clonage par PCR TOPO
Découvrez comment rétablir en toute simplicité 95 % de votre clone aux valeurs de consigne en tout juste 5 minutes.
Choisissez la solution de clonage TOPO adaptée à vos besoins
Pour l’insertion directe de produits de PCR à extrémités franches amplifiés, avec polymérases thermostables correctrices au sein d’un vecteur plasmidique. Avec désormais 25 % de réactions supplémentaires.
Pour l’insertion directe de produits de PCR amplifiés par polymérase Taq au sein d’un vecteur plasmidique à des fins de sous-clonage. Avec désormais 25 % de réactions supplémentaires.
Pour le clonage simple et efficace de produits de PCR très longs (jusqu’à 13 kb) avec le nouveau vecteur linéarisé à topoisomérase I activée pCR™-XL-2-TOPO.
Kits TOPO sans cellules compétentes
Avec désormais 25 % de réactions supplémentaires.
Clonage recombinant Gateway avec technologie TOPO
Clonage d’expression avec technologie TOPO
Rencontrez l’inventeur
Découvrez comment le Dr Jon Chesnut, médecin chercheur dans la recherche et le développement en matière de biologie synthétique, a développé le clonage TOPO révolutionnaire.
Dr Jon Chesnut
Technologie de clonage TOPO
Centre d’assistance pour le clonage
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de clonage
Formation au clonage
En savoir plus sur les stratégies de clonage par PCR et les approches de sous-clonage
Formation à la PCR
Passez en revue les principes de la PCR, les composants, paramètres de cycle, méthodes et applications