Optimisez et automatisez vos flux de travaux de purification des acides nucléiques à l’aide des kits Invitrogen™ MagMAX™ et des systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™. Les instruments KingFisher™ Flex et KingFisher™ Duo Prime sont tous deux basés sur une technologie de séparation des particules révolutionnaire, utilisant des tiges magnétiques permanentes et des peignes à embouts jetables à mouvement indépendant.
Purification automatisée des protéines et des acides nucléiques
Une gamme de produits destinée aux laboratoires travaillant à la purification automatisée des acides nucléiques
- Les systèmes de purification KingFisher™ proposent des procédures automatisées de purification et d’isolement des acides nucléiques, protéines ou cellules à base de microbilles magnétiques à rendement modéré à élevé
- Les processeurs de particules MagMAX™ Express, développés avec les kits MagMAX, intègrent la purification fiable des acides nucléiques à base de microbilles magnétiques, à l’instar des systèmes KingFisher
- Le système de purification plasmidique BenchPro™ 2100, dernier ajout à notre gamme de produits de purification automatisée, offre une purification plasmidique de qualité transfection à grande échelle
Systèmes de purification KingFisher™
Ces processeurs de particules magnétiques économiques et flexibles présentent les avantages suivants :
- Deux options de rendement : Formats de 24 et 96 puits
- Compatibilité avec le kit MagMAX™
- Flexibilité d’ajouter vos propres tampons et milieux
La solution à vos besoins de purification des acides nucléiques à rendement modéré à élevé
Système de purification plasmidique BenchPro™ 2100
Ce système mains-libres simple d’utilisation offre les avantages suivants :
- Purification plasmidique de qualité transfection à grande échelle
- Fonctionnement clair de la culture à l’échantillonnage
- Élimination complète des contraintes de centrifugation, pipetage, tampon, minuterie et manipulation de l’éthanol
La solution pour une purification plasmidique de qualité transfection à grande échelle au fonctionnement totalement automatisé
| NOUVEAU | Centre d’assistance pour la purification et l’analyse des acides nucléiques Trouvez des conseils, une aide au dépannage et des ressources pour vos applications de purification & d’analyse des acides nucléiques. |