Optimisez et automatisez vos procédures de purification (par ex. : acides nucléiques) grâce aux appareils Thermo Scientific™ KingFisher™. Les instruments KingFisher réduisent le temps de manipulation tout en garantissant de hauts rendements et une excellente reproductibilité. Des protocoles optimisés pour les acides nucléiques (kits MagMax, par exemple), l’immunoprécipitation et la purification des protéines (microbilles Dynabeads et microbilles magnétiques Pierce, par exemple) sont disponibles. Le logiciel Thermo Scientific™ Bindit™ vous permet de modifier les protocoles préenregistrés ou de créer vos propres protocoles pour prendre en charge un maximum d’applications. 
Fonctionnement de la technologie KingFisher
Les systèmes de purification KingFisher utilisent des tiges magnétiques permanentes et des peignes jetables. Lorsque la tige magnétique (logée dans le peigne) est abaissée dans la solution, les microbilles magnétiques sont collectées à la base du peigne. Le peigne peut ensuite être positionné dans un autre rang ou une autre plaque, et les microbilles sont relâchées lors du retrait des tiges magnétiques du peigne. Le peigne facilite également le mélange des réactifs et des microbilles en effectuant des mouvements verticaux.
Télécharger la vidéo pour découvrir le flux de travaux en détail.
Select the KingFisher tool for your needs
  KingFisher KingFisher mL KingFisher Duo Prime KingFisher Flex KingFisher Presto (New)
Max sample number/run 24 15 12/24 per load 96 96
Volume range 20-200 µl 50-1000 µl 30-5000 µl 20-5000 µl 50-5000 µl
Plate formats strip plate tube strips of 5 24DW, 96DW, elution strip 96, 96DW, 24DW, PCR 96, 96DW, 24DW
Heating No No Yes Yes Yes
Cooling No No Yes No No
Bar code reader With BindIt Sofware With BindIt Sofware With BindIt Sofware; as stand alone With BindIt Sofware Part of the system
UV Decontamination No No Yes No No
Number of user selectable magnetic heads 1 1 2 4 2
Works with Bindit Software Yes Yes Yes Yes Yes
Stand alone use Yes Yes Yes Yes No*
Automation compatible No No No Yes Yes, optimized
* Protocol test run capability through BindIt Software
Logiciel BindIt
Tous les instruments KingFisher sont fournis avec le logiciel dédié pour PC BindIt pour en faciliter l’utilisation. Des protocoles optimisés pour un éventail de réactifs et de kits de purification Invitrogen™ et Thermo Scientific™ sont inclus et les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à de nouveaux protocoles et les télécharger dès leur mise à disposition. Le logiciel BindIt permet également aux utilisateurs de développer et d’optimiser leurs propres protocoles, offrant une flexibilité supplémentaire grâce à la plateforme ouverte KingFisher.
Télécharger des protocoles 
Applications et ressources techniques
L’utilisation d’instruments KingFisher avec les kits MagMAX™ offre une solution pratique et éprouvée pour purifier les acides nucléiques pour des applications en aval comme la PCR en temps réel et le séquençage de nouvelle génération. Des protocoles MagMax optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt
  • Récupération homogène et de haute qualité des acides nucléiques à partir d’une grande variété de types d’échantillons
  • Contrôle de la contamination croisée grâce à la technologie de transfert par microbilles
  • Réduction du temps de manipulation nécessaire à la purification des échantillons, par rapport aux méthodes manuelles
Choisissez les kits MagMAX™ qui répondront le mieux à vos besoins
L’utilisation des instruments KingFisher avec les produits Dynabeads™ vous offre les avantages d’une technologie biomagnétique de pointe et permet d’augmenter le nombre d’échantillons pouvant être traités tout en réduisant les temps de manipulation.  Dynabeads offre le meilleur équilibre entre rendement et reproductibilité élevés, faible capacité de liaison non spécifique et coût réduit, une des raisons qui en ont fait la méthode de référence en matière d’immunoprécipitation avec microbilles magnétiques.  Des protocoles Dynabeads optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt.
  • Faible bruit de fond : liaison non ou faiblement spécifique, aucune clarification préalable et haut rapport signal-bruit
  • Hautement reproductible : les microbilles uniformes permettent d’assurer des résultats cohérents
  • Flexible : produits pour dosages par IP, co-IP, ChIP et de pull-down ; idéal pour les protocoles manuels et automatisés
  • Économies relatives aux anticorps : toutes les liaisons se font sur la surface externe lisse des microbilles, ce qui préserve les précieux anticorps et constitue une solution rentable pour chaque échantillon
  • Hautement sensible : la technologie Dynabeads est la méthode la plus citée pour les applications sensibles, comme le dosage de protéines faiblement abondantes par ChIP ou IP
Découvrez nos solutions Dynabeads pour l’immunoprécipitation
Obtenez les derniers protocoles pour l’IP automatisé sur la plateforme KingFisher
L’utilisation des systèmes KingFisher avec les microbilles magnétiques Thermo Scientific™ Pierce™ offre un support solide pour une variété de dosages et de procédures basés sur la purification par affinité.  Les instruments et les particules paramagnétiques permettent aux utilisateurs de mélanger, d’incuber et de séparer facilement les particules dans des plaques de 96 puits sans colonne ou centrifugation. Une telle facilité de manipulation permet le traitement rapide de nombreux échantillons ainsi qu’une intégration et une compatibilité parfaites avec l’intégralité des flux de travaux.
Découvrez les microbilles magnétiques Pierce validées pour l’automatisation