Optimisez et automatisez vos flux de travaux de purification des acides nucléiques et des protéines à l’aide des kits Invitrogen™ MagMAX™ et des systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™. Les instruments KingFisher™ Flex, KingFisher™ Duo Prime et KingFisher™ Presto sont basés sur une technologie de séparation des particules révolutionnaire, utilisant des tiges magnétiques permanentes et des peignes à embouts jetables à mouvement indépendant.
Purification automatisée des protéines et des acides nucléiques
Systèmes de purification KingFisher
Kits d’isolement de l’ADN / ARN, immunoprécipitation et purification des protéines
L’utilisation d’instruments KingFisher avec les kits MagMAX™ offre une solution pratique et éprouvée pour purifier les acides nucléiques pour des applications en aval comme la PCR en temps réel et le séquençage de nouvelle génération. Des protocoles MagMax optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt.
- Récupération homogène et de haute qualité des acides nucléiques à partir d’une grande variété de types d’échantillons
- Contrôle de la contamination croisée grâce à la technologie de transfert par microbilles
- Réduction du temps de manipulation nécessaire à la purification des échantillons, par rapport aux méthodes manuelles
Choisissez les kits MagMAX™ qui répondront le mieux à vos besoins
L’utilisation des instruments KingFisher avec les produits Dynabeads™ vous offre les avantages d’une technologie biomagnétique de pointe et permet d’augmenter le nombre d’échantillons pouvant être traités tout en réduisant les temps de manipulation. Dynabeads offre le meilleur équilibre entre rendement et reproductibilité élevés, faible capacité de liaison non spécifique et coût réduit, une des raisons qui en ont fait la méthode de référence en matière d’immunoprécipitation avec microbilles magnétiques. Des protocoles Dynabeads optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt.
- Faible bruit de fond : liaison non ou faiblement spécifique, aucune clarification préalable et haut rapport signal-bruit
- Hautement reproductible : les microbilles uniformes permettent d’assurer des résultats cohérents
- Flexible : produits pour dosages par IP, co-IP, ChIP et de pull-down ; idéal pour les protocoles manuels et automatisés
- Économies relatives aux anticorps : toutes les liaisons se font sur la surface externe lisse des microbilles, ce qui préserve les précieux anticorps et constitue une solution rentable pour chaque échantillon
- Hautement sensible : la technologie Dynabeads est la méthode la plus citée pour les applications sensibles, comme le dosage de protéines faiblement abondantes par ChIP ou IP
Découvrez nos solutions Dynabeads pour l’immunoprécipitation
Obtenez les derniers protocoles pour l’IP automatisé sur la plateforme KingFisher
L’utilisation des systèmes KingFisher avec les microbilles magnétiques Thermo Scientific™ Pierce™ offre un support solide pour une variété de dosages et de procédures basés sur la purification par affinité. Les instruments et les particules paramagnétiques permettent aux utilisateurs de mélanger, d’incuber et de séparer facilement les particules dans des plaques de 96 puits sans colonne ou centrifugation. Une telle facilité de manipulation permet le traitement rapide de nombreux échantillons ainsi qu’une intégration et une compatibilité parfaites avec l’intégralité des flux de travaux.
Découvrez les microbilles magnétiques Pierce validées pour l’automatisation
L’utilisation d’instruments KingFisher avec les kits MagMAX™ offre une solution pratique et éprouvée pour purifier les acides nucléiques pour des applications en aval comme la PCR en temps réel et le séquençage de nouvelle génération. Des protocoles MagMax optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt.
- Récupération homogène et de haute qualité des acides nucléiques à partir d’une grande variété de types d’échantillons
- Contrôle de la contamination croisée grâce à la technologie de transfert par microbilles
- Réduction du temps de manipulation nécessaire à la purification des échantillons, par rapport aux méthodes manuelles
Choisissez les kits MagMAX™ qui répondront le mieux à vos besoins
L’utilisation des instruments KingFisher avec les produits Dynabeads™ vous offre les avantages d’une technologie biomagnétique de pointe et permet d’augmenter le nombre d’échantillons pouvant être traités tout en réduisant les temps de manipulation. Dynabeads offre le meilleur équilibre entre rendement et reproductibilité élevés, faible capacité de liaison non spécifique et coût réduit, une des raisons qui en ont fait la méthode de référence en matière d’immunoprécipitation avec microbilles magnétiques. Des protocoles Dynabeads optimisés peuvent facilement être téléchargés sur la page du logiciel BindIt.
- Faible bruit de fond : liaison non ou faiblement spécifique, aucune clarification préalable et haut rapport signal-bruit
- Hautement reproductible : les microbilles uniformes permettent d’assurer des résultats cohérents
- Flexible : produits pour dosages par IP, co-IP, ChIP et de pull-down ; idéal pour les protocoles manuels et automatisés
- Économies relatives aux anticorps : toutes les liaisons se font sur la surface externe lisse des microbilles, ce qui préserve les précieux anticorps et constitue une solution rentable pour chaque échantillon
- Hautement sensible : la technologie Dynabeads est la méthode la plus citée pour les applications sensibles, comme le dosage de protéines faiblement abondantes par ChIP ou IP
Découvrez nos solutions Dynabeads pour l’immunoprécipitation
Obtenez les derniers protocoles pour l’IP automatisé sur la plateforme KingFisher
L’utilisation des systèmes KingFisher avec les microbilles magnétiques Thermo Scientific™ Pierce™ offre un support solide pour une variété de dosages et de procédures basés sur la purification par affinité. Les instruments et les particules paramagnétiques permettent aux utilisateurs de mélanger, d’incuber et de séparer facilement les particules dans des plaques de 96 puits sans colonne ou centrifugation. Une telle facilité de manipulation permet le traitement rapide de nombreux échantillons ainsi qu’une intégration et une compatibilité parfaites avec l’intégralité des flux de travaux.
Découvrez les microbilles magnétiques Pierce validées pour l’automatisation
| NOUVEAU | Centre d’assistance pour la purification et l’analyse des acides nucléiques Trouvez des conseils, une aide au dépannage et des ressources pour vos applications de purification & d’analyse des acides nucléiques. |