Le système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ utilise des tiges magnétiques permanentes et des peignes jetables. Lorsque la tige magnétique (logée dans le peigne) est abaissée dans la solution, les microbilles magnétiques sont collectées à la base du peigne. Le peigne peut ensuite être positionné dans un autre rang ou une autre plaque, et les microbilles sont relâchées lors du retrait des tiges magnétiques du peigne. Le peigne facilite également le mélange des réactifs et des microbilles en effectuant des mouvements verticaux.
Sélectionner l’outil KingFisher adapté à vos besoins
| |
KingFisher |
KingFisher mL |
KingFisher Duo Prime |
KingFisher Flex |
KingFisher Presto (nouveau) |
| Nombre max. d’échantillons/cycle |
24 |
15 |
12/24 par chargement |
96 |
96 |
| Plage de volume |
20 à 200 µl |
50 à 1 000 µl |
30 à 5 000 µl |
20 à 5 000 µl |
50 à 5 000 µl |
| Formats de plaques |
plaque à barrettes |
barrettes de tubes (5) |
24 DW, 96 DW, bande d’élution |
96, 96 DW, 24 DW, PCR |
96, 96 DW, 24 DW |
| Chauffage |
Non |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
| Refroidissement |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Non |
| Lecteur de codes-barres |
Avec le logiciel BindIt |
Avec le logiciel BindIt |
Avec le logiciel BindIt ; fonctionnement autonome |
Avec le logiciel BindIt |
Fait partie du système |
| Décontamination UV |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Non |
| Nombre de têtes magnétiques sélectionnables par l’utilisateur |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
| Fonctionnement avec le logiciel BindIt |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
| Fonctionnement autonome |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Non* |
| Compatible avec l’automatisation |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Oui, optimisé |
*Fonction de test du protocole dans le logiciel BindIt