L’analyse virale d’échantillons biologiques et d’échantillons prélevés sur le terrain exige l’utilisation de technologies avancées pour garantir l’efficacité des dosages. Les technologies moléculaires représentent des outils essentiels pour la détection et l’identification rapide des virus les plus importants.
Nous sommes le fournisseur principal des outils les plus efficaces utilisés pour la capture, la purification et les analyses qRT-PCR et qPCR d’ARN et d’ADN viral.
Purification d’ARN/ADN viral PureLink®
Les kits de colonnes de centrifugation et de plaques de 96 puits sont tous deux conçus pour l’isolement rapide et facile d’ARN ou d’ADN viral des échantillons exempts de cellules tels que le sérum, le plasma, le liquide céphalorachidien et le surnageant de culture cellulaire.
  • Solution complète pour l’ARN et l’ADN viral
  • Génère des acides nucléiques viraux très concentrés pour une meilleure sensibilité de détection
  • Idéale pour la PCR en temps réel et l’analyse de point final
Purification d’ARN/ADN viral PureLink®
qRT-PCR en une étape RNA UltraSense™
Combine la transcriptase inverse SuperScript® III et la polymérase Platinum® Taq pour obtenir une meilleure sensibilité et des données plus fiables. Détection avec les amorces fluorogéniques D-LUX™ ou les sondes TaqMan®.
  • La plus haute sensibilité pour la meilleure détection de virus en faible nombre de copies
  • Optimisation rapide pour les structures secondaires d’ARN difficile
  • Bénéficiant des performances de la RT SuperScript® III et de la précision de Platinum® Taq
qRT-PCR en une étape RNA UltraSense™
Capture spécifique d’ARN/ADN viral
Ciblez une séquence d’ARN ou d’ADN viral spécifique et capturez uniquement cette séquence d’acides nucléiques spécifique directement à partir de lysats bruts ou d’autres liquides biologiques. Les acides nucléiques capturés sont purs et conviennent à une vaste gamme d’applications en aval, notamment l’identification d’agents infectieux et la détection de séquences mutées.
  • Capture ciblée et hautement sensible d’ARN/ADN viral spécifique à partir de quasiment tout échantillon
  • Technologie reconnue, éprouvée et fiable
  • Résultats homogènes
  • Compatible avec l’automatisation
En savoir plus
ARN/ADN viral Dynabeads® SILANE
Isolement sensible et très homogène d’ARN et d’ADN viral à partir d’échantillons exempts de cellules. Ces Dynabeads® possèdent une chimie de surface optimisée pour la purification des acides nucléiques viraux et fournissent une cinétique efficace et une haute sensibilité. La taille et la surface uniformes des Dynabeads® garantissent des résultats reproductibles.
  • Isolez facilement les acides nucléiques des virus difficiles présents à très faible titres
  • Performances équivalentes à celles des colonnes de centrifugation
  • Plus rapides que les colonnes de centrifugation
  • Automatisation convivial
Kit de purification de l’ARN/ADN viral avec les Dynabeads® SILANE
Resources
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.
DNA Purification Brochure
RNA Isolation & Purification Brochure