Mimiques et inhibiteurs de miARN
Les micro-ARN (miARN) sont des petites molécules d’ARN non codantes courtes et hautement conservées survenant naturellement dans les génomes des plantes et des animaux. Les miARN sont composés de 17 à 27 nucléotides et ils régulent l’expression de l’ARNm post-transcriptionnel, se liant généralement à la région 3’ non traduite (3’— UTR) de la séquence d’ARNm complémentaire, entraînant la répression translationnelle et l’extinction des gènes. Des études ont démontré que des milliers de gènes humains de codage des protéines sont régulés par les miARN, indiquant que les miARN sont des “régulateurs maîtres” de nombreux processus biologiques importants.
Recherchez parmi plus de 2 000 mimiques et inhibiteurs de miARN Invitrogen
Recherchez parmi plus de 2 000 mimiques et inhibiteurs de miARN Invitrogen™
Search for Pre-Designed miRNA's
Which Invitrogen miRNA Mimic or Inhibitor is right for you?
| Novel design to minimize off-target effects | Next generation chemistries for lowest off-target effects | Chemically modified for good efficacy | Next generation chemistries for highest efficacy | |
|---|---|---|---|---|
| Order now | Order now | Order now | Order now | |
| Pre-miR Precursors | mirVana miRNA Mimics | Anti-miR Inhibitors | mirVana miRNA Inhibitors | |
| Function | Mimic endogenous miRNAs | Mimic endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs | Inhibit endogenous miRNAs |
| Content Database | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** | 100% Coverage of miRBase v 15* | 100% Coverage of miRBase v 21** |
| Model System | In Vitro | In Vitro & In Vivo | In Vitro | In Vitro & In Vivo |
| Species Covered | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) | Human, Mouse & Rat (Other species: use custom tool) |
| Custom Design Tool | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNAs mimics | Design your custom miRNA inhibitors | Design your custom miRNA inhibitors |
| miRNA Libraries | Pre-Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries | Designed or Custom Libraries |
| Recommended Catalog # | AM17100: Pre-miR miRNA Precursor 5 nM | 4464066: mirVana™ miRNA Mimic 5 nM | AM17000: Anti-miR Inhibitor 5 nM | 4464084: mirVana™ miRNA Inhibitor 5 nM |
Produits supplémentaires pour la recherche sur les miARN
Les miARN nécessitent des outils spéciaux pour une analyse précise et sensible. Nous proposons une vaste gamme de produits comprenant des solutions complètes pour le profilage de l’expression des miARN ou l’analyse quantitative ciblée et la validation des cibles.
| Contrôles des miARN, miARN personnalisés & bibliothèques | Isolement de miARN & petit ARN | Analyse du miARN basée sur la PCR en temps réel | Biopuces de miARN & d’ARN non codant |
|---|---|---|---|
Vidéos à la une
Ressources sur les miARN
Planification & conception expérimentales des miARN
Séminaires en ligne
Documentation
Novice en matière de recherche sur les miARN ?
En savoir plus sur les miARN et leur rôle dans la recherche actuelle.
Services personalisés
Besoin d’aide pour votre recherche sur les miARN ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation et un devis.
Questions
Pour toute question concernant les produits ou la commande, veuillez nous contacter à l’adresse RNAiresearcher@lifetech.com