Technique de microdissection par capture laser
La microdissection par capture laser (LCM) est une technique de préparation des échantillons automatisée qui permet l’isolement de cellules spécifiques à partir d’une population mixte sous visualisation microscopique. Cette technique d’isolement d’un échantillon pur à partir d’un mélange hétérogène permet d’obtenir des résultats plus efficaces et plus précis dans des applications microgénomiques en aval, telles que le séquençage de nouvelle génération, le séquençage Sanger, la PCR et la protéomique.
L’isolement et la caractérisation de cellules spécifiques à partir d’une population cellulaire hétérogène est importante pour l’analyse de l’expression génétique car les différences entre les différents types cellulaires présents au sein de tissus normaux ont des effets considérables sur l’analyse de l’expression génétique. La LCM vous permet d’obtenir, dans une seule cellule, des réponses qui auraient pu autrement passer inaperçues dans un tissu de curetage entier contenant un mélange hétérogène de cellules saines, stromales et cancéreuses.
La technique LCM peut être utilisée pour isoler juste quelques cellules ou même une seule cellule à partir d’échantillons de tissus, de sang ou même des échantillons de sperme selon l’application. Les cellules peuvent être choisies en fonction de leur morphologie, leur phénotype immunohistochimique ou même leur génotype à l’aide de méthodes d’hybridation in situ.
La LCM est conçue pour être précise et sans contact ainsi que pour contribuer à minimiser la contamination, mettre en évidence des réponses qui peuvent autrement passer inaperçues en utilisant un échantillon non ciblé en raison de la petite taille ou de la nature homogénéisée de l’échantillon. Les images ci-dessous montrent l’isolement d’une population cellulaire à l’aide de la technique LCM.
Comparez les méthodes de microdissection par capture laser (LCM) et de microdissection au laser (LMD)
Le système de LCM ArcturusXT™ est destiné exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins thérapeutiques ou diagnostiques animales ou humaines.