Modification génomique
précise et extraordinairement flexible
Les effecteurs TAL constituent une technologie très répandue pour la modification génétique précise et efficace dans les cellules vivantes. Il est connu que cette technologie de modification génomique fonctionne dans une variété de systèmes hôtes, notamment les bactéries, levures, plantes, insectes, poissons zèbres et mammifères. Nous avons récemment sécurisé les droits de certaines méthodes exclusives reliées aux TAL, pour vous offrir une voie vers le progrès et l’innovation.
Thermo Fisher Scientific propose désormais des produits GeneArt PerfectMatch TAL, des nucléases à effecteur TAL dotées d’une nouvelle conception qui élimine la contrainte des bases 5’. Elles peuvent ainsi être conçues pour cibler toute séquence souhaitée au sein du génome. Nous offrons également des produits GeneArt Precision TAL permettant l’administration spécifique au site d’activateurs, répresseurs, modificateurs de chromatine, marquages génomiques et molécules de réticulation.
Acheter   En savoir plus sur la modification basée sur le système TALEN
Vidéo sur la technologie TALEN
Visionnez ce tutoriel en ligne, présenté par le Dr. Jon Chesnut, chercheur associé et chef du département de R & D, afin d’en savoir plus sur la technologie GeneArt Precision TAL.
Conception optimale des effecteurs TAL à l’aide d’un simple bouton tactile.
Demande d’assistance de conception TALEN.
Vous avez besoin que nous créions des lignées cellulaires pour vous ? Faites-le-nous savoir.
Tableau 1. Domaines effecteurs disponibles
Produit Domaine effecteur Fonctionnalités   Applications
GeneArt PerfectMatch TAL
Endonucléase Fok1 Ciblage des gènes
(TAL Fok1 native)
  • Extinction
  • Incorporation d’ADN exogène
Endonucléase Fok1 Ciblage des gènes
(TAL tronquée)
  • Extinction
  • Incorporation d’ADN exogène
GeneArt Precision TAL Activateur VP16 Activation de la transcription
(TAL VP16 native)
  • Augmentation des niveaux d’expression des isoformes génétiques endogènes
Activateur VP64 Activation de la transcription
(TAL VP64 native)
  • Augmentation des niveaux d’expression des isoformes génétiques endogènes
Répresseur KRAB Répression épigénétique de la transcription
(répresseur TAL)
  • Dégradation héréditaire de l’expression génétique
(MCS) Répression stérique & conception personnalisée
(TAL MCS native)
  • Dégradation transitoire de l’expression génétique
  • Ciblage de tout locus dans le génome avec le domaine effecteur de votre choix
(MCS) Répression stérique & conception personnalisée
(TAL MCS tronquée)
  • Dégradation transitoire de l’expression génétique
  • Ciblage de tout locus dans le génome avec le domaine effecteur de votre choix
KRAB = boîte associée à Krüppel ; MCS = site de clonage multiple ; TAL = nucléase effectrice de type activateur de transcription (domaine de liaison d’ADN).
Un outil essentiel pour contrôler l’efficacité de vos expériences impliquant une modification du génome
Lors de l’utilisation d’outils de modification du génome, tels que CRISPR, TAL ou des nucléases à doigt de zinc en vue d’obtenir des mutations ciblées, il est essentiel de déterminer l’efficacité avec laquelle ces nucléases viennent cliver la séquence cible avant de poursuivre toute expérience fastidieuse et coûteuse. Le kit de détection du clivage génomique GeneArt™ offre une méthode simple, fiable et rapide pour déterminer l’efficacité du clivage des nucléases dans un locus donné.