Enceintes de sécurité biologique et bancs stériles
La protection de tous les instants
Les enceintes de sécurité biologique (ESB) Thermo Scientific™ vous font bénéficier au quotidien de performances et d’une protection certifiées. Ce qui n’est pas le cas avec les enceintes ordinaires. Ce qui fait la différence : la conception :
- La technologie Thermo Scientific SmartFlow s’appuie sur des moteurs à courant continu jumelés pour équilibrer automatiquement et en temps réel les vitesses entrantes et sortantes de flux d’air dans l’enceinte de sécurité.
- Des alarmes de vérification numérique du débit d’air (DAVe) signalent tous les dépassements de spécifications, pour une plus grande sécurité
Catégories d’enceintes de sécurité biologique et de bancs stériles
Les bancs stériles à flux horizontal sont utilisés partout dans le monde pour assurer la protection de produits ou d’échantillons pour des applications ne nécessitant aucune protection personnelle ou environnementale. Ces bancs stériles garantissent la protection des produits grâce à l’utilisation d’un flux d’air laminaire contrôlé et d’une filtration à des coûts de fonctionnement minimaux.
Les ESB de classe II certifiées conformes à la norme EN12469 par les instituts TUV et LNE sont couramment utilisées partout dans le monde, et tout particulièrement en Europe. Elles assurent une protection supérieure pour la plupart des applications de sciences de la vie et de culture cellulaire à des coûts d’exploitation minimaux grâce à une conception ergonomique et durable.
Les ESB de classe II, type A2 certifiées NSF sont couramment utilisées partout dans le monde, et tout particulièrement en Amérique du Nord. Elles assurent une protection supérieure pour la plupart des applications de sciences de la vie et de culture cellulaire à des coûts d’exploitation minimaux grâce à une conception ergonomique et durable.
Utilisez notre guide de sélection en ligne pour visionner des vidéos interactives, lire des articles sur la protection, l’efficacité et le confort de nos enceintes de sécurité biologique et trouver l’enceinte de sécurité parfaite pour votre laboratoire.