Incubateurs à CO2
De plus en plus de scientifiques à travers le monde préfèrent, pour leurs cultures, les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ à toute autre marque. Ce choix s’explique par les atouts suivants :
- Une technologie éprouvée de prévention de la contamination
- Des solutions d’optimisation de la croissance pour davantage de flexibilité dans les applications
- Des conceptions conviviales pour simplifier le fonctionnement et la collecte de données
Téléchargez notre brochure interactive et vous y trouverez des informations sur nos technologies et nos conceptions innovantes, ainsi que les caractéristiques et les spécifications de tous nos incubateurs à CO2 et des accessoires connexes.
Liens rapides
Dédiés aux mises en culture avancées ou basiques, nos incubateurs à chauffage direct possèdent des éléments de chauffage efficaces à haute performance situés sur chaque surface de cuve, ce qui assure une distribution uniforme de la température dans l’ensemble de la cuve.
La construction exclusive à triple paroi de nos incubateurs à CO2 à chemise d’eau apporte une stabilité thermique inégalée grâce à une double couche d’eau et à une isolation de grande qualité. Ces incubateurs offrent une protection thermique sûre et une récupération rapide en cas de fluctuations de la température ambiante.
Conçus pour un volume maximum et un débit élevé, nos incubateurs à CO2 de grande capacité apportent un espace supplémentaire pour les grandes expériences et le stockage d’échantillons à long terme. Ces incubateurs peuvent supporter facilement les agitateurs, les bioréacteurs et d’autres équipements associés, qu’ils soient de petite ou de grande taille, dans leurs environnements étroitement contrôlés.
Idéal pour les laboratoires à espace restreint, l’incubateur Thermo Scientific™ Midi™ 40 a une taille adaptée aux petites charges de travail et convient à ceux qui recherchent un espace de travail personnalisé. Économique et facile à utiliser, son faible encombrement vous permet d’économiser de l’espace sur la paillasse lors des préparations de cultures cellulaires ou pour d’autres applications.
La gamme d’incubateurs à CO2 ThermoScientific™ Forma™ offre de nouvelles solutions innovantes pour vos besoins importants relatifs à la mise en culture cellulaire, vous aidant à atteindre vos objectifs plus rapidement et avec plus de fiabilité que jamais auparavant.
Réalisez votre prochaine percée majeure. L’incubateur à CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS a été spécifiquement conçu pour offrir la fiabilité de performance, la simplicité de fonctionnement et la valeur ajoutée requises pour assurer la prise en charge d’un éventail de besoins de mise en culture – de la recherche fondamentale aux applications de pointe les plus exigeantes.
Application de sélection des incubateurs à CO2 Thermo Scientific
Avec un choix si étendu, quel incubateur à CO2 devriez-vous choisir ? En fonction de vos applications de culture cellulaire, ainsi que de vos besoins ou préférences, notre sélecteur peut vous aider à opter pour l’incubateur le mieux adapté à votre laboratoire.
Laissez-nous vous aider à choisir l’incubateur idéal pour répondre à vos besoins uniques en découvrant pourquoi un nombre croissant de scientifiques préfèrent les incubateurs à CO2 Thermo Scientific à toute autre marque.
Regardez cette vidéo de présentation des incubateurs à CO2 Thermo Scientific. Vous pourrez y découvrir les caractéristiques de la technologie éprouvée qui en font le choix idéal pour la protection de vos précieuses cultures cellulaires.
Ressources
- CO2 Incubator and Cell Factory System Tech Note
- The 5 Reasons for Variable O2 Control Brochure
- Back to Basics: Proper Care and Maintenance of your CO2 incubators
- Thermo Scientific Steri-Run Proves Total Sterilization Application Note
- Evaluating Infrared Carbon Dioxide Sensors for 21st Century Cell Culture Application Note
- How does a CO2 resistant shaker provide greater reliability, flexibility and ease of use for varied cell culture applications, compared to a dedicated incubated CO2 shaker?
- Why is automated heat decontamination a better solution for sterilizing my CO2 incubator than an automated chemical disinfection, such as in situ hydrogen peroxide vapor?
- Why is a circulating fan essential to superior growth conditions in a CO2 cell culture incubator?
- Which incubation parameters are most important for proper cell growth and expression?
- Why does the location of sensors in my CO2 incubator affect responses from my cultured cells?
- How can using the wrong type of water to provide in-chamber humidity cause corrosion in my CO2 incubator?