Centrifugeuses sur pieds
La performance simplifiée en permanence
Établissez la norme en termes de qualité et de productivité en laboratoire grâce à nos centrifugeuses sur pieds. Pour le traitement des échantillons à grande vitesse ou haute capacité, nos modèles avancés de centrifugeuses grande vitesse, ultracentrifugeuses micro-ultracentrifugeuses et centrifugeuses à grande capacité répondent à vos besoins de recherche critiques.
Parcourez les produits ci-dessous ou laissez un de nos experts vous aider à faire un choix.
Browse our complete portfolio or let one of our experts help you make a selection.
Liens rapides
Quel type de modèle de centrifugeuse sur pieds convient le mieux à vos besoins ?
Centrifugeuses à grande capacité |
Centrifugeuses grande vitesse |
Ultracentrifugeuses |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Particulièrement idéales pour les applications de banque de sang à haut débit et les applications de biotraitement.
|
Centrifugeuses grande vitesse avec capacité maximisée jusqu’à 6 litres pour la flexibilité d’application.
|
Spécialement conçues pour les applications à haute performance en biologie cellulaire, recherche pharmaceutique, nanotechnologies et autres.
|
|
Capacité maximale | 16 poches de sang de 500 ml ou |
6 flacons de 1 000 ml |
24 microtubes de 1,5 ml à 6 flacons de 250 ml |
FCR max. | 8 500 x g | 100 605 x g | 1 048 680 x g |
Vitesse max. | 5 400 tr/min | 29 000 tr/min | 150 000 tr/min |
Rotors | 11 rotors en option | 19 rotors en option | 37 rotors en option |
Dimensions (H x l x P) | Couvercle fermé : 39,9 x 32,1 x 35,4 po (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) |
Couvercle fermé : 36,6 x 27,6 x 31,7 po (93 x 70 x 80,5 cm) |
Couvercle fermé : 34,6 x 31,1 x 27,2 po (88 x 79 x 69 cm) |
Type d’affichage | Interface tactile Centri-Touch | Interface tactile | Écran LCD à écran tactile |
Gamme de performances | Vitesse 300-5 400 tr/min FCR 29 à 8 500 x g |
Vitesse 500-29 000 tr/min FCR 7 068 à 100 605 x g |
1 000 à 150 000 tr/min FCR 201 046 à 1 048 680 x g |
Poids | 230 V : 1047,2 lbs (475 kg) 400 V : 1091,3 lbs (495 kg) |
644 lbs (293 kg) | 390kg (859,8 lb) |
Plus appréciée : Centrifugeuse de banques de sang Sorvall BP 8 et 16 › |
Plus appréciée : Gamme de centrifugeuses Sorvall LYNX Superspeed › |
Plus appréciée : Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150 › |
|
Afficher tout | Afficher tout | Afficher tout |
Besoin d’un modèle sur pieds de format plus petit ?
Nous avons aussi des unités sur pieds portatives dans notre catégorie de centrifugeuses de paillasse.
Centrifugeuses de paillasse sur pieds compactes ›
![]() |
|
Centrifugeuses de paillasse sur pieds haute performance ›
![]() |
|
Nos centrifugeuses pour biotraitement sont conçues pour assurer la sécurité du traitement, le contrôle de la qualité et la traçabilité pour la conformité aux BPF. Elles peuvent être utilisées spécifiquement pour le traitement de gros volumes (pour les flacons de biotraitement jusqu’à 8 x 2 litres par cycle à des vitesses allant jusqu’à 8 500 x g) et peuvent facilement être utilisées dans une variété d’applications, y compris les séparations par gradient de densité, la récolte de cellules et la production de vaccins.
Brochure sur la série de centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX
Découvrez des technologies de pointe sur des appareils d’une incroyable simplicité. Utilisateurs multiples. Diverses exigences de traitement. Des expériences utilisateurs multiples. Pour relever les défis quotidiens que représente une installation de laboratoire partagée, choisissez la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific Sorvall LYNX. Le résultat ? Une productivité, une sécurité et une fiabilité simplifiées.
|
|
Produits connexes pour modèles de centrifugeuses sur pieds
Unity Lab Services :
accédez à notre équipe d’experts du service d’assistance à la clientèle, aux informations sur les contrats de maintenance, aux pièces et consommables et à d’autres services sur les instruments.