Étuves et fours de laboratoire Thermo Scientific
Des innovations dans le domaine du chauffage conçues pour garantir des performances, une sécurité et une efficacité exceptionnelles
Qu’il s’agisse de sécher des échantillons fragiles ou du matériel de laboratoire à usage quotidien, d’incinérer des déchets dans des usines de traitement d’eaux usées ou de procéder à des tests de qualité à température élevée dans le domaine de la fabrication, les équipements de chauffage Thermo Scientific™ contribuent à l’obtention de résultats homogènes grâce à des produits auxquels vous vous fiez depuis plus de 25 ans.
Faites votre choix parmi une vaste gamme d’équipements de chauffage permettant de répondre aux exigences d’applications spécifiques, notamment des étuves de chauffage et de séchage, ainsi que des étuves et des fours à vide. 
Étuves et fours de laboratoire à la une
Étuves Heratherm General Protocol
Étuves HERAtherm™ Advanced Protocol
Fours à moufle industriels de paillasse Thermolyne™
Catégories d’étuves et de fours de laboratoire à la une
Notre gamme de fours comprend : des fours électriques, des incinérateurs, des fours tubulaires, des fours à creuset et des fours spéciaux pour les tests d’asphalte. Ils peuvent servir à de nombreuses applications, notamment l’analyse gravimétrique, le frittage, l’analyse quantitative et le traitement thermique. 
Nos nombreux modèles d’étuve de chauffage et de séchage offrent des résultats homogènes qui répondent à vos besoins en termes d’applications.
Notre offre d’étuves à vide comprend plusieurs gammes de produits pour répondre à différentes applications, depuis le séchage à vide rapide au séchage doux sophistiqué, ou encore du chauffage défini sous vide ou avec gaz inerte. 
Les solutions de surveillance sans fil Thermo Scientific Smart-Vue™ peuvent contribuer à dissiper vos inquiétudes lorsque vous travaillez avec de l’équipement de chauffage dans votre laboratoire.
Nous proposons une vaste gamme d’accessoires permettant d’améliorer et d’optimiser les performances de vos étuves et fours de laboratoire, notamment des socles, des kits d’empilement, des connecteurs d’évacuation de fours, des racks et des étagères.
Efficaces, sûrs, simples d’utilisation
Les étuves de chauffage et de séchage Heratherm permettent d’obtenir des résultats homogènes dans toutes les applications.
Pour en savoir plus sur les étuves Thermo Scientific Heratherm.
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.