Grands systèmes de purification d’eau centraux
Solutions personnalisées pour des applications nécessitant un grand volume d’eau pure
Obtenez des résultats uniformes pour vos applications essentielles comme pour vos applications quotidiennes. Les grands systèmes de purification d’eau centraux Thermo Scientific sont conçus pour produire avec fiabilité une eau pure conforme aux normes ISO 285, ASTM de type 2 et Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW), ainsi qu’à la pharmacopée européenne.
Les systèmes centraux peuvent remplacer de multiples systèmes individuels et réduisent les coûts en éliminant la nécessité d’une régénération de l’échangeur d’ions. Ils prennent en charge des volumes quotidiens de 300 à > 100 000 l/jour et s’utilisent dans un grand nombre d’applications.
Grands systèmes de purification d’eau centraux populaires
Systèmes MaxiTower Plus (80 à 230 l/h)
Systèmes EDI à osmose inverse (600 à 1 200 l/h)
Systèmes à osmose inverse RO 100-350 RDS
Catégories de systèmes de purification d’eau à la une
Nos systèmes à osmose inverse prêts à connecter conçus pour la déminéralisation de l’eau du robinet adoucie ou dont la dureté a été stabilisée peuvent traiter des volumes d’eau pure allant jusqu’à 25 000 l/jour. 
Lorsqu’une conductivité inférieure à 1 μS/cm est nécessaire, optez pour un grand système de purification d’eau à osmose inverse avec l’électrodésionisation en aval (EDI).
Entretenez votre grand système de purification d’eau central avec des accessoires et des consommables, notamment des filtres à charbon, des cartouches et des systèmes d’adoucissement. 
Ressources
Smart Notes
Assistance
Unity Lab Services : Accédez à notre équipe d’experts en entretien, aux informations sur les contrats de maintenance, aux ressources sur les pièces et les consommables et à d’autres services sur les instruments.