Obtenez sans effort des données fiables sur le lecteur de microplaques
Nos lecteurs dédiés et multimode offrent de la flexibilité, des performances et une facilité d’utilisation pour divers dosages sur microplaque. Que vous ayez besoin de mesurer la photométrie, la fluorométrie, la luminométrie, la fluorométrie en temps différé ou l’AlphaScreen, nous avons une solution de lecteur de microplaques à vous proposer pour votre laboratoire.
Consulter toutes les ressources
Lecteurs de microplaques à la une
Watch the video to learn more!
Modulaire et évolutif, le lecteur multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX offre jusqu’à cinq technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Il dispose de fonctions qui contribueront à vous faire gagner du temps et à réduire le nombre d’erreurs fréquentes commises au sein de votre laboratoire. Elles comprennent notamment la sélection automatisée de l’échelle dynamique, qui ajuste de manière optimale la plage de lecture en fonction de l’intensité du signal, ainsi que des contrôles de sécurité intégrés, qui vous prévient des erreurs potentielles avant même qu’elles ne se produisent.
Réalisez des applications de recherche photométrique telles que des analyses d’ADN, d’ARN et des protéines rapidement et facilement grâce au spectrophotomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ GO. Cet instrument dispose d’une grande plage de longueurs d’ondes (UV compris), des fonctions de correction du trajet optique et de lecture rapide. Vous pouvez effectuer des mesures rapides directement avec l’instrument ou utiliser le logiciel Skanlt pour les dosages plus compliqués.
Mesurez l’absorbance de tout un ensemble d’applications de routine et de recherche grâce au photomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ FC facile à utiliser. Bénéficiant de performances éprouvées, cet instrument vous offre des résultats fiables grâce à ses systèmes de diagnostic intégrés ainsi qu’à ses outils de vérification et d’IQ/OQ. Le photomètre Multiskan FC (modèle IVD) avec logiciel intégré est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV), le rendant idéal pour des applications ELISA qualitatives et quantitatives au sein des laboratoires cliniques.
Vidéo à la une : Logiciel de lecture de microplaques Thermo Scientific SkanIt
Nos lecteurs de microplaques sont équipés du logiciel de lecture de microplaques dédié Thermo Scientific™ SkanIt™, vous offrant le contrôle et la flexibilité dont vous avez besoin pour configurer des dosages et analyser des données de manière efficace. Conçu pour des utilisateurs ayant des besoins et des niveaux de compétences différents, le logiciel Skanlt est si facile à utiliser que très peu de formation est nécessaire. De plus, le nombre de licences du logiciel reçues est illimité, ce qui vous permet de l’installer sur autant d’ordinateurs que vous le souhaitez.
Guide interactif des produits
Utilisez notre outil en ligne pour un accès rapide et facile à des informations produits et à des ressources approfondies, comme des vidéos, des notes d’application et des Smart Notes, sur nos photomètres et notre lecteur multimode pour microplaques.