Sondes de conductivité
Des mesures de la conductivité en toute confiance
Nos sondes de conductivité comportent un système intégré de compensation de la température, des plages de mesure de la conductivité basse, standard et élevée, des constantes de cellule de 0,1 à 10 cm-1, ainsi qu’une grande variété de matériaux pour sondes. Nos étalons de conductivité sont traçables NIST™ et disponibles dans des conditionnements en sachets ou en flacons.
Sondes de conductivité populaires
Catégories de sondes de conductivité à la une