Sondes d’oxygène dissous
Sensibles au laboratoire comme sur le terrain
Que vous réalisiez des analyses en laboratoire ou des mesures sur le terrain, vous trouverez la sonde d’oxygène dissous qui répond le mieux à vos exigences. Pour des mesures fiables et sans souci, nous proposons des sondes d’oxygène dissous optiques. Notre offre comprend également des sondes d’oxygène dissous polarographiques pour les applications exigeant sensibilité et précision.
Nos électrodes polarographiques pour oxygène dissous sont idéales pour les analyses de DBO, les analyses du vin et de la bière, les applications de terrain et l’analyse de l’eau et des eaux usées.
Pour les mesures sur le terrain et les applications exigeant une sonde durable, sélectionnez une sonde optique RDO.
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate and AquaSensors products.