general-purpose-bottles-470x200
Des récipients de qualité qui méritent votre confiance
Fabriqués dans les résines de la meilleure qualité, les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ sont conçus pour fonctionner ensemble avec un joint de vanne exclusif et une conception filetée résistante à semi-contrefort. Nos flacons Nalgene sont garantis étanches, car nous fabriquons et testons les deux composants ensemble et cela fait partie de notre programme habituel de qualité. Assurez la protection de votre travail grâce à l’excellente qualité de fabrication de nos flacons en plastique, bien moins fragiles que les récipients en verre.
Flacons et accessoires populaires
Flacons en PEBD à col étroit Nalgene avec bouchon
Flacons en PPCO carrés à col étroit Nalgene avec bouchon
Flacons en Teflon FEP à col étroit Nalgene avec bouchon
Catégories de flacons et d’accessoires à la une
Flacons à dilution
Parfaits pour une utilisation dans un large éventail de solutions. Grâce à une excellente résistance chimique aux acides forts, acides faibles, alcools et bases, nos flacons à dilution autoclavables transparents peuvent être utilisés dans une large plage de températures.
Flacons à faible taux de particules
Remplissez et distribuez précisément vos échantillons. Les flacons à faible teneur en particules / en métaux Thermo Scientific™ Nalgene™, à teneur certifiée inférieure à 20 particules par ml à 0,3 microns ou plus, offrent une grande résistance aux produits chimiques et constituent une solution idéale pour le stockage d’échantillons, de produits intermédiaires en vrac et d’ingrédients pharmaceutiques actifs.
Des récipients de qualité qui méritent votre confiance. Fabriqués dans les résines de la meilleure qualité, les flacons Nalgene sont conçus pour fonctionner ensemble avec un joint de vanne exclusif et une conception filetée résistante à semi-contrefort. 
Flacons en Teflon et flacons fluorés
Grande résistance aux substances chimiques. Disponibles en différents formats et tailles (à col étroit, large ou grand format à col large), les flacons en Teflon™ et flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene™ sont l’une des options les plus durables pour stocker la plupart des acides, produits alcalins, acides nitriques et solvants organiques agressifs.
Accessoires pour flacons
Optimisez les performances de vos flacons. Assurez-vous d’une étanchéité sans faille pour vos flacons Nalgene grâce à nos bouchons de rechange colorés à septum.
Flacons de lavage
Évitez la séparation lorsque vous appuyez sur les flacons de lavage Thermo Scientific™ Nalgene™ qui sont dotés d’un tube d’aspiration et d’un bouchon serrés. Ces flacons sont conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme.
Jarres
Stockez des pâtes, des matières solides et des échantillons. Résistantes aux produits chimiques et incassables, nos jarres de laboratoire disposent d’une base large pour vous permettre de stocker toute sorte de matériaux de laboratoire en toute sécurité.
Flacons de réactifs et de milieux de culture
Nos flacons pour milieux sont soumis à des tests biologiques. Ils sont étanches et stériles. Fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) et en copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG), leur forme carrée offre un gain de place appréciable sur les étagères.
Break the glass habit
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.