Filtration
Produits de filtration de laboratoire fiables et éprouvés
Que ce soit dans le cadre de l’analyse, de la clarification ou la stérilisation, nos produits sont conçus pour répondre à tous les besoins de votre laboratoire en matière de filtration.
Nous comprenons que vos activités de filtration visent très probablement à clarifier et/ou stériliser votre filtrat, ou à analyser le produit retenu sur la membrane. Bien que de nombreuses applications soient possibles dans les deux cas, nos produits sont conçus pour soutenir efficacement (et accélérer) l’ensemble de votre processus de filtration et pour assurer l’obtention des résultats les plus précis.
Parcourir les produits de filtration en fonction de la membrane :
Si vous hésitez sur la taille des pores à choisir, déterminez d’abord votre objectif de filtration. De là, vous pourrez facilement sélectionner la taille des pores la mieux adaptée à vos besoins de filtration en vous reportant au tableau ci-dessous :
Pore Size Reference Guide
| 0,65/0,8 μm | 0,45 μm | 0,2 μm | 0,1 μm |
| Analyse des moisissures, des champignons et des levures, stabilisation des produits fermentés, clarification et préfiltration | Analyse des bactéries, contrôle de stérilité, clarification et préfiltration | Stérilisation, contrôle de stérilité, “filtration finale”
|
Réduction des mycoplasmes, ultra-nettoyage |
Proposant une grande variété d’ensembles de filtration et de bouchons de flacons, notre gamme de produits comprend des membranes larges pour un écoulement plus rapide et un certificat de qualité dans chaque kit.
Que ce soit dans le cadre de l’analyse, de la clarification ou la stérilisation, nos membranes sont spécialement sélectionnées pour répondre à vos besoins de filtration.
Les produits de filtration analytique pour CQ Nalgene sont conçus pour garantir les meilleures performances de leur catégorie en matière de surveillance microbiologique et d’analyse de l’eau, des aliments et des boissons, des matières premières et des produits finis.
Des pinces pour filtre aux appareils de détermination du point de bulle, nos accessoires améliorent l’efficacité et l’intégrité de votre solution de filtrage Thermo Scientific Nalgene.
Les filtres pour seringue Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués pour répondre aux besoins de votre laboratoire en matière de clarification et de stérilisation. Notre gamme de filtres s’accompagne d’un grand choix de tailles et de membranes pouvant être facilement utilisées pour des applications de laboratoire stériles et non stériles.
Les unités de filtration Thermo Scientific Rapid-Flow sont idéalement adaptées aux activités de stockage temporaire en raison de leur membrane de filtration facilement amovible située sur la partie supérieure.
Les filtres pour bouchons de flacons Thermo Scientific Rapid-Flow sont recommandés pour les solutions destinées à être stockées plus de deux semaines, car leur bouchon étanche prolonge la durée de conservation des réactifs filtrés en limitant les variations de pH dans le flacon de stockage.
Conçus et fabriqués pour assurer la qualité et l’uniformité dont vous avez besoin, les milieux, les sérums et les réactifs Gibco vous aideront à atteindre des résultats reproductibles et à réussir vos recherches, jour après jour.
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.
Ressources
Assistance
- Besoin d’assistance technique ? Contactez nos experts pour obtenir une assistance technique et relative aux applications pour les produits de laboratoire