Sealed in security, feel the difference
It all starts with our interlocking pipette technology.
Breakthrough Thermo Scientific ClipTip technology makes daily pipetting a totally new experience. The pipetting system locks tips firmly in place so they will not loosen or leak, regardless of application pressure.
Request a demo ›
Systèmes de pipetage ClipTip disponibles
Pipettes manuelles F1-ClipTip
La technologie de verrouillage ClipTip assure une étanchéité absolue sur chaque canal avec une force minimale pour la fixation et l’éjection des pointes. 
Pipettes manuelles F1-ClipTip
Formats disponibles :
Pipettes électroniques E1-ClipTip
Grâce à l’éjection électronique des pointes, au pipetage à l’index et à la technologie ClipTip™, ces pipettes constituent l’instrument idéal pour le pipetage répétitif.
Pipettes électroniques E1-ClipTip
Pipettes E1-ClipTip Equalizer
Ces pipettes à espace inter-pointes ajustable vous permettent de transférer rapidement des échantillons entre quasiment tous les formats de tube, rack, microplaque ou boîte de gel horizontale.
Pipettes E1-ClipTip Equalizer
Qu’est-ce que la technologie ClipTip ?
Systèmes par frottement
La fixation des pointes selon le principe du frottement va dépendre de la force exercée par l’utilisateur, force variable d’une personne à une autre.
  • Force élevée requise pour la prise puis l’éjection des pointes.
  • Mauvaise fixation susceptible d’induire des fuites d’air voire la chute des pointes.
  • Confiance limitée dans la reproductibilité des résultats.
  • Usure prématurée de l’embase porte-pointe.
Système ClipTip
La technologie ClipTip repose sur une interface entre l’embase et les pointes, où se fixent les pointes en se clipsant.
  • Force réduite requise pour la prise puis l’éjection des pointes.
  • Étanchéité parfaite sur chaque canal.
  • Mauvaise fixation des pointes totalement écartée.
  • Reproductibilité optimale 
Volumes d’échantillonnage précis sur chaque canal quel que soit le contact
Pointes génériques (a) et pointes ClipTip (b) après pipetage dans deux microplaques 96 puits. Les pointes de pipettes ClipTip ont un opercule étanche sur chaque canal et une variation de 68 % inférieure du liquide distribué par rapport aux systèmes traditionnels à friction. La force appliquée pour la fixation des pointes était de 3,8 kg. Consultez notre   note d’application pour en savoir plus.
Conseils généraux
Pointes génériques (a)
Pointes ClipTip
Pointes ClipTip (b)
Les pointes ne s’éjectent que lorsque VOUS le voulez
Une fois les pointes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les pointes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les pointes.
Oui, ces pointes supportent des poids de 2 lb
Connectez vos pipettes E1-ClipTip à la nouvelle application My Pipette Creator
logo my pipette creator
Franchissez les limites et révolutionnez vos méthodes de pipetage
My Pipette™ Creator est une application Web qui permet de programmer des protocoles de façon efficace et centralisée, puis de les partager d’une pipette à l’autre et entre collègues. Elle offre des protocoles préprogrammés, à télécharger et à partager, pour nombre de vos kits de réactifs favoris ; l’occasion de stimuler vos activités de collaboration et la reproductibilité de vos résultats en seulement quelques clics. En savoir plus ›
Logo Thermo Fisher Cloud
Complétez le système avec des pointes ClipTip
Les pointes de pipette ClipTip offrent une parfaite étanchéité pour chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage unique et innovante, qui assure une étanchéité absolue sur chaque canal avec un effort minimal pour la prise et l’éjection des pointes.
Ces racks de pointes sont disponibles en trois tailles : petit pour 20 ou 50 pointes de pipettes ClipTip, moyen pour 200 ou 300 pointes ClipTip et grand pour 1 000 pointes ClipTip.
Gagnez jusqu’à 80 % de temps avec les pipettes E1-ClipTip Equalizer
Le transfert d’échantillons est simplifié. Remplacez vos pipettes manuelles par des pipettes à espace inter-pointes ajustable E1-ClipTip Equalizer et transférez simultanément plusieurs échantillons entre différents matériels de laboratoire, avec une seule pipette et d’un seul geste. 
Tubes vers plaque à 96 puits
Gagnez 80 % de temps lorsque vous transférez des échantillons depuis des tubes de microcentrifugation vers des plaques à 96 puits. 
Plaques 96 à 384 puits
Gagnez 30 % de temps lorsque vous transférez des échantillons depuis des plaques à 96 puits vers des plaques à 384 puits, tout en conservant le même agencement d’échantillons.
Chargement de gels
Chargez les gels plus rapidement (70 % de temps en moins).
Découvrez les avantages des pipettes à espace inter-pointes ajustable Equalizer   Télécharger la Smart Note
L’espace inter-pointes ajustable vous permet de définir la distance entre les pointes en faisant glisser l’échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde à la configuration souhaitée. La fenêtre unique de l’Equalizer relie l’échelle d’espacement des pointes à l’application particulière.
fenêtre unique de l’Equalizer
Découvrez comment la même pipette permet d’effectuer à l’aide d’un simple bouton la transition de “384” pour la prise en charge d’une microplaque de 384 à “48-mct” pour les tubes de microcentrifugation ou pour une microplaque à 48 puits.
 Découvrez les pipettes E1-ClipTip Equalizer avec BlueTooth
Pipetage plus sûr et plus confortable
Lorsque tous les éléments ergonomiques sont associés, le pipetage est une activité confortable, sûre et agréable.
Résultats moyens des mesures de la force appliquée pour la prise des pointes. Les intervalles d’erreur montrent la déviation standard. 
force minimum pour la prise des pointes
Les forces à appliquer pour la prise de pointes des pipettes Equalizer E1-ClipTip étaient 87 % moins élevées qu’avec les autres pipettes à espacement de pointe ajustable testées.
force minimum d’éjection des pointes
Les forces à appliquer pour la prise de pointes des pipettes Equalizer E1-ClipTip étaient de 93 % moins élevées qu’avec les autres pipettes à espacement de pointe ajustable testées.
  • Faibles forces requises pour la prise, l’éjection de pointes et la pression sur le bouton poussoir
  • Légèreté remarquable
  • Pipetage électronique à l’index afin de réduire au minimum les risques de microtraumatismes du pouce.
  • Repose-doigt orientable assurant une position de pipetage optimale pour les gauchers comme pour les droitiers.
  • Éjection de pointe électronique ne nécessitant aucun effort
  • Interface utilisateur intuitive éliminant les risques d’éjection accidentelle lorsque la pointe contient du liquide.
  • L’écran pivotant, le design multicanal unique en forme de chaussure de ski, et l’embase courte monocanal offrent un confort optimal.
Vidéo à la une sur le système ClipTip
Présentation du système de pipetage F1-Clip Tip. Découvrez dans cette vidéo comment cette innovation va changer à jamais vos méthodes de pipetage !
Ressources
Notes d’application : ClipTip
Bénéficiez de l’accès à nos trois notes d’application :
Note d’application 1 : Transform your daily pipetting
Note d’application 2 : Secure seals for every channel
Note d’application 3 : Reduce the risk of repetitive strain injury (RSI)
Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc