Améliorez les performances de votre pipette et vos résultats.
Vous trouverez une large gamme de pointes adaptées à vos pipettes et à vos applications. Sélectionnez parmi plusieurs volumes et diverses caractéristiques spéciales, telles que les propriétés de faible rétention, la longueur, le large orifice, le chargement de gel et notre technologie ClipTip. Pour une performance optimale de vos systèmes de pipetage Thermo Scientific, sélectionnez les pointes de pipettes ClipTip ou Finntip.
Pour des pointes universelles supérieures, optez pour les pointes de pipettes à filtre barrière et sans filtre ART adaptées à toutes les pipettes de votre laboratoire.
Liens rapides :                 Pointes de pipettes spéciales               Pointes universelles (ART)              
Pointes pour systèmes de pipetage spéciaux
Vous trouverez des pointes spécialement conçues et fournies avec les pipettes compatibles afin de garantir une fiabilité et une précision optimales ainsi qu’une ergonomie de pipetage accrue. Vous pouvez faire confiance à la gamme complète de pointes de pipettes Thermo Scientific, notamment les pointes Finntip et la technologie de verrouillage unique ClipTip.
Méticuleusement conçues pour être compatibles avec les pipettes Finnpipette pour une performance optimisée. 
Compatibles avec :
  • Systèmes de pipetage monocanal et multicanaux
  • Pipettes Finnpipette F1, F2 et Novus
Col souple et lisse réduisant la force nécessaire pour fixer et éjecter la pointe, ce qui réduit considérablement le risque de TMS
Compatibles avec :
  • Systèmes de pipetage monocanal et multicanaux
  • Pipettes Finnpipette F1, F2 et Novus
Technologie de verrouillage innovante, assurant une étanchéité absolue avec une force minimale pour la fixation et l’éjection des pointes
Compatibles avec :
  • Pipettes électroniques E1-ClipTip
  • Pipettes manuelles F1-ClipTip
Les pointes ART : modèle universel compatible avec toutes les pipettes de votre laboratoire
La gamme Thermo Scientific ART offre un éventail complet de pointes à filtre barrière, sans filtre et spéciales pour vous permettre de choisir facilement la pointe qui convient à n’importe quelle pipette ou application de votre laboratoire. 
  • Pointes à filtre barrière ART : évitez la contamination par les aérosols et les liquides avec des pointes à filtre barrière auto-étanches
  • Pointes sans filtre ART : des pointes de qualité avérée, avec des contenances de 10 µl à 10 ml
  • Pointes ART spéciales disponibles : large orifice, chargement de gel et longues 
Découvrez les caractéristiques spéciales des pointes ART et celles qui conviennent le mieux à vos applications.
Use this mobile app to narrow down your choices from our broad selection of pipette tips, designed to enhance the performance of your pipettes.
Available for your Apple™ iPhone™ or Android™ device.
Assistance