Emparez-vous du progrès
Leaders en technologie de pipetage – De la première micropipette à volume variable à la première à proposer une interface de verrouillage Thermo Scientific™ ClipTip™, les systèmes de pipetage manuel Thermo Scientific offrent une ergonomie, une fiabilité et une qualité incomparables qui garantissent des résultats homogènes et reproductibles.
Vous débutez dans un laboratoire ou vous cherchez à améliorer votre technique de pipetage ? Nous pouvons vous aider !
Consultez notre guide des bonnes pratiques de pipetage ›
Sélectionnez la pipette monocanal qui vous convient le mieux
Pipettes F1-ClipTip
Fixation en toute sécurité. Appréciez la différence.
  • Fixation des pointes par une légère pression
  • Une étanchéité parfaite sur chaque canal.
  • Maintien de volumes d’échantillonnage précis
Formats disponibles :
Pipettes Finnpipette F1
Ergonomie et performances sécurisées
  • Légèreté remarquable
  • Réduisez les risques de microtraumatismes grâce au peu de force requise pour l’éjection des pointes et la pression sur le bouton poussoir
  • Confort ergonomique
Pipettes Finnpipette F2
Conception solide et durable
  • Entièrement autoclavable
  • Supporte l’exposition aux applications chimiques les plus rigoureuses
  • Résistance à la lumière UV
Saviez-vous que nous proposons des pipettes électroniques monocanal ?
Idéal pour les tâches répétitives. Faites votre choix parmi nos modèles de pipettes électroniques avec déclenchement de pipetage à l’index et éjection électronique de la pointe. Excellente option pour le pipetage avec des microcentrifugeuses ou des tubes à essai.
N’oubliez pas les pointes de pipette !
Améliorez la fiabilité et la reproductibilité grâce à des pointes spécifiquement fabriquées et conçues pour fonctionner avec votre pipette comme un système à part entière. Les pointes de pipette Thermo Scientific ClipTip et Finntip sont proposées dans une grande variété de volumes et diverses configurations de conditionnement.
Voir toutes les pointes de pipettes portables
Qu’est-ce que la technologie ClipTip ?
Systèmes par frottement
La fixation des pointes selon le principe du frottement va dépendre de la force exercée par l’utilisateur, force variable d’une personne à une autre.
Force élevée requise pour la prise puis l’éjection des pointes.
Mauvaise fixation susceptible d’induire des fuites d’air voire la chute des pointes.
Confiance limitée dans la reproductibilité des résultats.
Usure prématurée de l’embase porte-pointe.
Système ClipTip
La technologie ClipTip repose sur une interface entre l’embase et les pointes, où se fixent les pointes en se clipsant.
  • Force réduite requise pour la prise puis l’éjection des pointes.
  • Étanchéité parfaite sur chaque canal.
  • Mauvaise fixation des pointes totalement écartée.
  • Reproductibilité optimale 
Un pipetage sans souci avec une seule pointe qui se clipse
Avec les pipettes manuelles F1-ClipTip, vous serez sûr de bénéficier d’une étanchéité parfaite sur chaque canal, dès que les pointes seront verrouillées sur les embases. Que vous utilisiez une pipette monocanal ou multicanaux, vous obtiendrez exactement le volume souhaité et vous pourrez ainsi accélérer vos recherches.
En savoir plus
Produits associés
Systèmes de pipetage ClipTip
La révolutionnaire Breakthough Thermo Scientific™ ClipTip™ fait du pipetage quotidien une expérience totalement nouvelle.  
Systèmes Finnpipette
Des années de productivité et d’ergonomie inégalées dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Pipettes électroniques
Des performances et une productivité éprouvées grâce au déclenchement à l’index, l’éjection électronique des pointes et la technologie de verrouillage Thermo Scientific ClipTip.
Pointes de pipettes
Conçues, développées et fabriquées pour s’adapter parfaitement aux pipettes Thermo Scientific. Les performances d’une pipette sont directement liées à la capacité de sa pointe à fournir des résultats optimaux dans la manipulation des liquides.