QuantStdio 3D Digital PCR System  Digital PCR Reagents
PCR numérique pour une plus grande précision, une sensibilité accrue et une évaluation quantitative absolue supérieure
La PCR numérique est une nouvelle façon d’aborder la détection et l’évaluation quantitative d’acide nucléique, qui permet d’aborder la PCR quantitative en temps réel à des fins d’évaluation quantitative absolue et de détection d’allèles rares, selon une approche autre que celle de la méthode conventionnelle. La PCR numérique fonctionne en fractionnant un échantillon d’ADN ou d’ADNc en de multiples réactions de PCR parallèles. Certaines de ces réactions peuvent contenir la molécule cible (positive), d’autres pas (négative). Une seule molécule peut être amplifiée un million de fois ou plus. Lors de l’amplification, la chimie TaqMan® avec des sondes marquées par colorants permet de détecter des cibles spécifiques à une séquence donnée. Aucun signal ne s’accumule si aucune séquence cible n’est présente. Suite à une analyse de la PCR, la fraction de réactions négatives permet de générer un comptage absolu du nombre de molécules cibles au sein de l’échantillon, sans avoir recours à des étalons ou à des contrôle endogènes.
L’usage d’une puce nanofluidique permet d’obtenir un mécanisme à la fois pratique et simple à utiliser pour exécuter des milliers de réactions de PCR en parallèle. Chaque puits est chargé d’un mélange d’échantillon, de mélange maître et de réactifs de dosage TaqMan® ; il est alors analysé individuellement en vue de détecter la présence (positif) ou l’absence (négatif) d’un signal de point de virage. Pour compenser les puits qui auraient reçu plusieurs molécules de la séquence cible, un facteur de correction est appliqué selon le modèle Poisson.  
PCR numérique
Avantages de la PCR numérique
  • Pas besoin de se fier aux références ou aux étalons
  • Capacité d’augmentation de la précision grâce à l’utilisation d’un plus grand nombre de réplicats de PCR
  • Tolérance élevée aux inhibiteurs
  • Capacité d’analyse de mélanges complexes
  • Détection linéaire de modifications apportées à petite échelle
Présentation de la PCR numérique
Un passage en revue des applications d’évaluation quantitative absolue et de détection de mutations
La PCR numérique dispose de fonctionnalités adaptées aux applications avancées
Les réactifs et instruments de PCR numérique viennent améliorer les performances des dosages TaqMan® existants, permettant ainsi des applications nécessitant une plus grande sensibilité, davantage de précision et une évaluation quantitative absolue supérieure. 
Évaluation quantitative absolue à l’aide de la technologie à puce scellée, offrant une méthode fiable ainsi que des données sensibles et précises.
Trouvez les réactifs et les consommables dont vous avez besoin pour une évaluation quantitative absolue à l’aide d’une PCR numérique.
Applications de PCR numérique
Détectez et quantifiez avec une grande précision les différences de faible pourcentage au niveau du nombre de copies.
Détectez et quantifiez les mutations rares afin de déceler les cibles à faible prévalence au niveau des échantillons de recherche sur le cancer.
Évaluation quantitative absolue de charges bactériennes et virales, et comptage de pathogènes absolu.
Générez des étalons de référence absolue à des fins de mesures génétiques, de métrologie et de comparaisons entre plusieurs laboratoires.
Évaluation quantitative absolue des bibliothèques NGS et validation des résultats de séquençage sans étalons de référence.
Détecte les variations d’expression génétique de ±10 % pour l’évaluation quantitative absolue des produits de la transcription sans gène de référence.
Détectez de faibles concentrations d’agents pathogènes à l’origine de maladies humaines par le biais d’eau et d’aliments contaminés.
Permet de détecter et d’effectuer en toute sensibilité une évaluation quantitative absolue des mutations de plantes et d’organismes génétiquement modifiés.
Système de PCR numérique QuantStudio® 3D
  • Données absolues, caractérisées par une grande précision et une sensibilité élevée—détectez et comptez les différentes molécules
  • Flux de travaux simple—il vous suffit de charger pour obtenir des données numériques de la part du système à puce
  • Plateforme abordable—bénéficiez immédiatement de la PCR numérique, à un prix abordable
  • Compatible—utilisez vos dosages de PCR en temps réel TaqMan® existants
  • Système scellé—aide à limiter les contaminants grâce à une puce scellée, sans aucune étape de transfert d’échantillon exposé
  • Vaste échelle dynamique—permet d’obtenir une linéarité sur 5 logs
  • Intuitif—visualisez les données directement sur l’écran tactile et effectuez une analyse efficace à l’aide du logiciel de PCR numérique AnalysisSuite™