Enzymes de PCR & Master Mix
Nous offrons une large sélection d’enzymes et de réactifs de PCR de grande qualité pour répondre à vos besoins de recherche. Choisissez parmi tout un éventail de types d’application, formats, tampons et solutions de dNTP en fonction de la flexibilité dont vous avez besoin pour réaliser vos expériences. Grâce à des enzymes de PCR connues et fiables, telles que les ADN polymérases Applied Biosystems AmpliTaq, AmpliTaq Gold, Invitrogen Platinum Taq, AccuPrime et Platinum SuperFi, nous avons ce qu’il vous faut pour réussir votre PCR.
Types de PCR
| ADN polymérase Taq En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Pour en savoir plus |
|
|---|---|---|
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb |
| Durée d’activation | Immédiate | Immédiate |
| Saillie du produit | 3’ A | 3’ A |
| Activité exonucléase | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore |
Autres enzymes de PCR
Vous pouvez également utiliser ces enzymes pour l’amplification par PCR au quotidien :
| ADN polymérase Platinum Taq En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Gold En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 Pour en savoir plus |
|
|---|---|---|---|
| Technologie Hot-Start | Anticorps | Chimie | Chimie |
| Spécificité améliorée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb |
| Format riche en GC | ✓ | ✓ | |
| Durée d’activation | 30 s à 2 min | 10 min | 5 à 10 min |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore Vert* |
Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore Vert* |
Incolore | Incolore |
* Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
Autres enzymes de hot-start PCR
| ADN polymérase Platinum SuperFi Pour en savoir plus › |
ADN polymérase haute fidélité AccuPrime Taq Pour en savoir plus › |
ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|---|
| Fidélité | >100x | 9x | 6x |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 20 kb* | Jusqu’à 20 kb | Jusqu’à 20 kb |
| Saillie | Bout rond | 3′ A / Bout rond | 3′ A / Bout rond |
| Format riche en GC | ✓ | ||
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore Vert** |
Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore Vert** |
Incolore | Incolore |
* L’amplification de fragments d’une taille de >20 kb est possible (jusqu’à 40 kb), mais elle peut nécessiter une optimisation supplémentaire des conditions de réaction et de la conception de l’amorce.
** Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
Autres enzymes PCR haute fidélité
| ADN polymérase Platinum SuperFi En savoir plus › |
Elongase Enzyme Mix Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 20 kb* | Jusqu’à 30 kb |
| Fidélité | >100x | 5x |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | |
| Master Mix / SuperMix | Incolore Vert** |
|
| Enzyme autonome | Incolore Vert** |
Incolore |
** Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
| Système d’ADN polymérase AccuPrime Taq En savoir plus › |
ADN polymérase Platinum SuperFi En savoir plus › |
Master Mix pour PCR Platinum Multiplex Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|---|
| Nombre d’amplicons dans une seule réaction | Jusqu’à 15 plex | Jusqu’à 15 plex | Jusqu’à 20 plex |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 2,5 kb | Jusqu’à 2,5 kb |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore (SuperMix I) Incolore (SuperMix II) |
Incolore Vert* |
Incolore |
| Enzyme autonome | Incolore | Incolore Vert* |
Autres réactifs pour PCR multiplex
| ADN polymérase Taq En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Pour en savoir plus |
|
|---|---|---|
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb |
| Durée d’activation | Immédiate | Immédiate |
| Saillie du produit | 3’ A | 3’ A |
| Activité exonucléase | 5′→ 3′ | 5′→ 3′ |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore |
Autres enzymes de PCR
Vous pouvez également utiliser ces enzymes pour l’amplification par PCR au quotidien :
| ADN polymérase Platinum Taq En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Gold En savoir plus |
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 Pour en savoir plus |
|
|---|---|---|---|
| Technologie Hot-Start | Anticorps | Chimie | Chimie |
| Spécificité améliorée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 5 kb |
| Format riche en GC | ✓ | ✓ | |
| Durée d’activation | 30 s à 2 min | 10 min | 5 à 10 min |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore Vert* |
Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore Vert* |
Incolore | Incolore |
* Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
Autres enzymes de hot-start PCR
| ADN polymérase Platinum SuperFi Pour en savoir plus › |
ADN polymérase haute fidélité AccuPrime Taq Pour en savoir plus › |
ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|---|
| Fidélité | >100x | 9x | 6x |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 20 kb* | Jusqu’à 20 kb | Jusqu’à 20 kb |
| Saillie | Bout rond | 3′ A / Bout rond | 3′ A / Bout rond |
| Format riche en GC | ✓ | ||
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore Vert** |
Incolore | |
| Enzyme autonome | Incolore Vert** |
Incolore | Incolore |
* L’amplification de fragments d’une taille de >20 kb est possible (jusqu’à 40 kb), mais elle peut nécessiter une optimisation supplémentaire des conditions de réaction et de la conception de l’amorce.
** Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
Autres enzymes PCR haute fidélité
| ADN polymérase Platinum SuperFi En savoir plus › |
Elongase Enzyme Mix Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 20 kb* | Jusqu’à 30 kb |
| Fidélité | >100x | 5x |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | |
| Master Mix / SuperMix | Incolore Vert** |
|
| Enzyme autonome | Incolore Vert** |
Incolore |
** Contient un tampon vert qui inclut un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur les gels.
| Système d’ADN polymérase AccuPrime Taq En savoir plus › |
ADN polymérase Platinum SuperFi En savoir plus › |
Master Mix pour PCR Platinum Multiplex Pour en savoir plus › |
|
|---|---|---|---|
| Nombre d’amplicons dans une seule réaction | Jusqu’à 15 plex | Jusqu’à 15 plex | Jusqu’à 20 plex |
| Taille de l’amplicon | Jusqu’à 5 kb | Jusqu’à 2,5 kb | Jusqu’à 2,5 kb |
| Hot-Start pour améliorer la spécificité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Format du Master Mix / SuperMix | Incolore (SuperMix I) Incolore (SuperMix II) |
Incolore Vert* |
Incolore |
| Enzyme autonome | Incolore | Incolore Vert* |
Autres réactifs pour PCR multiplex
Ressources
Formation à la PCR
Découvrez l’histoire de la PCR, les considérations en matière de paramétrage, l’importance du choix de l’ADN polymérase, les méthodes et applications standard, ainsi que le dépannage.
Calculateur Tm
Utilisez notre application pour calculer le Tm des amorces et estimer une température d’hybridation appropriée lors de l’utilisation de différentes ADN polymérases.
Série de séminaires en ligne sur la biologie moléculaire
Regardez notre série de séminaires en ligne pour en savoir plus sur les thèmes de biologie moléculaire tels que la transcription inverse, la PCR et le clonage.
Applications de bureau & applications mobiles
Accédez à du contenu scientifique et à des outils utiles via les applications mobiles gartis, PCR Essentials et Cloning Bench.
Protocoles de PCR
Parcourez notre bibliothèque de références techniques pour les protocoles de PCR.
Solutions OEM & solutions de PCR sur mesure
Produits sur mesure, dont les performances sont testées, conformes à de strictes normes de qualité pour répondre à vos besoins en matière de dosage.
Centre d’assistance pour PCR et synthèse de l’ADNc
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de PCR de point de virage et d’ADNc.
Documents d’assistance produit
Recherchez des manuels, des protocoles, des fiches de données de sécurité, de la documentation produits et des certificats par numéro de catalogue ou nom de produit.
Contactez-nous
Pour toute question supplémentaire relative aux enzymes PCR et aux Master Mix, contactez nos scientifiques experts en applications techniques, par e-mail ou par téléphone.