Tubes, plaques & accessoires de PCR
MicroAmp 96-Well Plates, 384-Well Plates, PCR Tubes, PCR Strip Tubes, and Adhesive Films
Applied Biosystems MicroAmp plastics consumables offer excellent PCR or qPCR performance in formats developed to meet your experimental needs. All of our plastics consumables are validated with Applied Biosystems instruments for optimal fit and performance.
Nos plaques en plastique Applied Biosystems EnduraPlate offrent une solution dans le cas des expériences nécessitant un traitement spécial (à savoir celles avec flux de travaux automatisés et à haut débit), avec une durabilité supérieure pour les expériences impliquant différents instruments.
Nous proposons des plaques de 96 puits, des plaques de 384 puits, des tubes à bandes, des bouchons et des joints, des tubes uniques, des films adhésifs et bien d’autres accessoires encore. Notre guide de sélection des consommables en plastique peut vous aider à trouver les produits compatibles et adaptés à votre instrument.
Guide de sélection des consommables en plastique
Même si votre laboratoire ne possède pas encore d’instrument Applied Biosystems, nos consommables en plastique MicroAmp ont été conçus de façon à s’adapter à la plupart des applications. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les consommables en plastique adaptés à vos travaux de recherche.
Quel consommable en plastique est le mieux adapté à vos besoins ?
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | |
| Expériences à petite échelle avec quelques échantillons | Besoins correspondant à des expériences quotidiennes | Besoins correspondant à des flux de travaux complets, configuration parfaite pour une solution automatisée | Pour un usage en laboratoire | |
| Tubes uniques, bandes, bouchons, film adhésif & accessoires | Microplaques optiques MicroAmp | Microplaques optiques MicroAmp EnduraPlate | Microplaques optiques MicroAmp EnduraPlate (GPLE) | |
|
|
|
|
|
| Sans ADN / RNase / inhibiteur de PCR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleur du modèle de dimension standard (SBS) | Transparent ou lots mélangés contenant du rouge, de l’orange, du bleu et du vert | Transparent | Lots d’une seule couleur (rouge, bleu, vert, jaune ou transparent) & échantillonneur à 5 plaques (1 de chaque couleur) | Transparent |
| Compatibilité avec les instruments | Utiliser notre outil de sélection des consommables en plastique | Utiliser notre outil de sélection des consommables en plastique | Utiliser notre outil de sélection des consommables en plastique | Utiliser notre outil de sélection des consommables en plastique |
| Code-barres | Non | Oui (1 ou 2 côtés) | Oui (3 côtés) | Oui (3 côtés) |
| Applications multiples | Non | Non | Oui | Oui |
| Compatibilité optique | Oui (applicable à une version optique) |
Oui | Oui | Oui |
| Usage | Usage exclusivement réservé à la recherche | Usage exclusivement réservé à la recherche | Usage exclusivement réservé à la recherche | Pour un usage en laboratoire* |
Vous êtes novice en matière de PCR ? Commencez ici !
Assistance
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.