Génotypage SNP avec la PCR en temps réel
Nous avons élargi notre gamme de dosages de génotypage SNP Applied Biosystems TaqMan et nous proposons désormais plus de 17 millions de dosages pour faciliter vos recherches. Notre gamme a doublé et votre SNP d’intérêt est désormais certainement disponible en option préconçue. Soyez plus que jamais confiant grâce à notre gamme TaqMan actualisée, la technologie de référence pour le génotypage et l’analyse de la variation génétique.
Les dosages de génotypage SNP TaqMan utilisent la chimie de nucléase 5’ TaqMan pour amplifier et détecter des allèles SNP spécifiques dans des échantillons d’ADN génomique purifié. Chaque dosage TaqMan de génotypage SNP préconçu de notre gamme comprend deux sondes MGB TaqMan spécifiques à l’allèle contenant des colorants fluorescents distincts et une paire d’amorces pour PCR pour détecter des SNP ciblés spécifiques à l’aide d’instruments de PCR avec 48, 96 et 384 puits. Ces sondes et ensembles d’amorces TaqMan (dosages) s’alignent avec le génome de façon unique pour fournir une spécificité inégalée pour l’allèle d’intérêt.
Flux de travaux de génotypage SNP (pour les échantillons humains et animaux)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Étape 1 Préparez des échantillons |
Étape 2 Sélectionnez des dosages |
Étape 3 Configurez des réactions |
Étape 4 Lancez l’analyse par PCR |
Étape 5 Analysez les données |
Nous apportons de nombreuses solutions pour isoler et purifier l’ADN.
Kits pour l’extraction d’ADN génomique
Découvrez notre vaste gamme de kits pour la purification de l’ADN génomique à partir d’une variété d’échantillons, incluant les tissus, les cellules, le sang, le sérum, les plantes, les échantillons médico-légaux, etc.
Kit d’extraction de l’ADN contenant tous les réactifs
Obtenez en cinq minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des prélèvements sanguins aux prélèvements buccaux en passant par les tissus végétaux.
Nous offrons une variété de dosages de génotypage TaqMan pour un certain nombre d’applications d’analyse par PCR en temps réel.
Dosages de génotypage SNP TaqMan Trouvez le dosage ›
La gamme de dosages de génotypage SNP prédéfinis TaqMan comprend des millions de dosages couvrant l’ensemble du génome humain, y compris 1 000 SNP génomiques courants, des SNP HapMap et des dosages de SNP codants.
Dosages personnalisés de génotypage SNP TaqMan Concevez le dosage ›
Créez des dosages personnalisés en soumettant des séquences cibles confidentielles à notre ligne de conception sécurisée.
Dosages de génotypage du métabolisme d’un médicament TaqMan Trouvez le dosage ›
Une gamme complète de dosages inventoriés optimisés pour le génotypage SNP, les insertions et les délétions (indels) et les polymorphismes multi-nucléotidiques dans les gènes liés au métabolisme des médicaments.
Préparez une plaque de réaction avec vos échantillons d’ADN à l’aide de dosages TaqMan et de Master Mix TaqMan. Aucun réactif supplémentaire n’est nécessaire.
Master Mix TaqPath ProAmp
Fournit des résultats de génotypage précis, même à partir d’échantillons contenant des inhibiteurs de la PCR. Comprend un colorant de référence passive ROX.
Amplifiez l’ADN et obtenez une discrimination allélique en lançant la réaction de PCR sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems et/ou un thermocycleur. Pour mieux évaluer l’exactitude des classifications génotypiques, lancez une PCR en temps réel et obtenez des données de génotypage pour chaque cycle. Ou pour un débit plus élevé, lancez l’analyse par PCR sur un thermocycleur, puis lancez une lecture en point final sur un instrument de PCR en temps réel.
Thermocycleurs
Système de PCR ProFlex
Les formats de blocs interchangeables du système ProFlex PCR vous permettent de maximiser votre débit ou d’exécuter des expériences indépendantes simultanément.
Thermocycleur SimpliAmp
Le thermocycleur SimpliAmp est un thermocycleur facile à utiliser, compact et précis conçu pour s’adapter aux flux de travaux essentiels de la PCR de chaque laboratoire.
Instruments de PCR en temps réel
Système de PCR en temps réel QuantStudio 3
Simple à utiliser quel que soit le niveau d’expérience
Système de PCR en temps réel QuantStudio 5
Contrôles faciles pour des expériences optimisées
Système de PCR en temps réel QuantStudio 6 Flex
Haute flexibilité et conception intuitive
Système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Flex
Haute polyvalence et conception intuitive
Système de PCR en temps réel QuantStudio 12k Flex
Débit maximum, flexibilité et évolutivité
Traitez et interprétez les données qPCR grâce à des outils logiciels d’analyse de données intuitifs pour une large gamme d’applications
Modules d’analyse de qPCR Applied BiosystemsEn savoir plus ›
Nos applications basées sur le cloud peuvent rassembler plusieurs ensembles de données, avec des vitesses d’analyse jusqu’à 10 fois supérieures au logiciel de bureau. L’application de génotypage inclut des visuels améliorés et des traces intégrées des graphiques de discrimination allélique pour faciliter un contrôle qualité rigoureux des dosages SNP et pour permettre de distinguer avec précision les vrais signaux du bruit de fond.
Logiciel TaqMan Genotyper
Le logiciel TaqMan Genotyper est destiné à être utilisé avec les dosages de génotypage SNP TaqMan (prédéfini, personnalisé et DME) en combinaison avec des microplaques de 48, 96 et 384 puits ou des plaques de génotypage OpenArray. Il permet d’obtenir un algorithme de classification des génotypes de pointe et présente une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités d’analyse multi-plaques améliorées.
Nous apportons de nombreuses solutions pour isoler et purifier l’ADN.
Kits pour l’extraction d’ADN génomique
Découvrez notre vaste gamme de kits pour la purification de l’ADN génomique à partir d’une variété d’échantillons, incluant les tissus, les cellules, le sang, le sérum, les plantes, les échantillons médico-légaux, etc.
Kit d’extraction de l’ADN contenant tous les réactifs
Obtenez en cinq minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des prélèvements sanguins aux prélèvements buccaux en passant par les tissus végétaux.
Nous offrons une variété de dosages de génotypage TaqMan pour un certain nombre d’applications d’analyse par PCR en temps réel.
Dosages de génotypage SNP TaqMan Trouvez le dosage ›
La gamme de dosages de génotypage SNP prédéfinis TaqMan comprend des millions de dosages couvrant l’ensemble du génome humain, y compris 1 000 SNP génomiques courants, des SNP HapMap et des dosages de SNP codants.
Dosages personnalisés de génotypage SNP TaqMan Concevez le dosage ›
Créez des dosages personnalisés en soumettant des séquences cibles confidentielles à notre ligne de conception sécurisée.
Dosages de génotypage du métabolisme d’un médicament TaqMan Trouvez le dosage ›
Une gamme complète de dosages inventoriés optimisés pour le génotypage SNP, les insertions et les délétions (indels) et les polymorphismes multi-nucléotidiques dans les gènes liés au métabolisme des médicaments.
Préparez une plaque de réaction avec vos échantillons d’ADN à l’aide de dosages TaqMan et de Master Mix TaqMan. Aucun réactif supplémentaire n’est nécessaire.
Master Mix TaqPath ProAmp
Fournit des résultats de génotypage précis, même à partir d’échantillons contenant des inhibiteurs de la PCR. Comprend un colorant de référence passive ROX.
Amplifiez l’ADN et obtenez une discrimination allélique en lançant la réaction de PCR sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems et/ou un thermocycleur. Pour mieux évaluer l’exactitude des classifications génotypiques, lancez une PCR en temps réel et obtenez des données de génotypage pour chaque cycle. Ou pour un débit plus élevé, lancez l’analyse par PCR sur un thermocycleur, puis lancez une lecture en point final sur un instrument de PCR en temps réel.
Thermocycleurs
Système de PCR ProFlex
Les formats de blocs interchangeables du système ProFlex PCR vous permettent de maximiser votre débit ou d’exécuter des expériences indépendantes simultanément.
Thermocycleur SimpliAmp
Le thermocycleur SimpliAmp est un thermocycleur facile à utiliser, compact et précis conçu pour s’adapter aux flux de travaux essentiels de la PCR de chaque laboratoire.
Instruments de PCR en temps réel
Système de PCR en temps réel QuantStudio 3
Simple à utiliser quel que soit le niveau d’expérience
Système de PCR en temps réel QuantStudio 5
Contrôles faciles pour des expériences optimisées
Système de PCR en temps réel QuantStudio 6 Flex
Haute flexibilité et conception intuitive
Système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Flex
Haute polyvalence et conception intuitive
Système de PCR en temps réel QuantStudio 12k Flex
Débit maximum, flexibilité et évolutivité
Traitez et interprétez les données qPCR grâce à des outils logiciels d’analyse de données intuitifs pour une large gamme d’applications
Modules d’analyse de qPCR Applied BiosystemsEn savoir plus ›
Nos applications basées sur le cloud peuvent rassembler plusieurs ensembles de données, avec des vitesses d’analyse jusqu’à 10 fois supérieures au logiciel de bureau. L’application de génotypage inclut des visuels améliorés et des traces intégrées des graphiques de discrimination allélique pour faciliter un contrôle qualité rigoureux des dosages SNP et pour permettre de distinguer avec précision les vrais signaux du bruit de fond.
Logiciel TaqMan Genotyper
Le logiciel TaqMan Genotyper est destiné à être utilisé avec les dosages de génotypage SNP TaqMan (prédéfini, personnalisé et DME) en combinaison avec des microplaques de 48, 96 et 384 puits ou des plaques de génotypage OpenArray. Il permet d’obtenir un algorithme de classification des génotypes de pointe et présente une interface utilisateur intuitive et des fonctionnalités d’analyse multi-plaques améliorées.