Dosages TaqMan pour tous vos besoins de qPCR
En se basant sur plus de 20 ans d’expérience, les dosages Applied Biosystems™ TaqMan™ sont conçus pour être sensibles, spécifiques et faciles d’utilisation. Chaque dosage comprend vos amorces cibles et une sonde spécifique à la séquence optimisés pour obtenir les meilleures performances fonctionnelles de votre dosage. Aucune conception, optimisation ou analyse de fusion supplémentaire n’est nécessaire. Disponibles dans de nombreux formats et espèces, de nouvelles conceptions de dosages sont constamment ajoutées pour répondre à tous vos besoins en recherche. Les dosages TaqMan fournissent une fiabilité et des performances nécessaires à toutes vos applications de PCR en temps réel.
Outil de recherche des dosages—trouvez vos dosages TaqMan :
Tous les formats et dosages conçus sur mesure
Les dosages pour l’expression génétique TaqMan et les cartes d’essai & plaques fournissent plus de 1,3 millions d’ensembles d’amorces / de sondes portant sur 23 espèces, représentant l’ensemble le plus complet de dosages d’expression génétique quantitative qui soit. Vous pouvez également concevoir vos propres dosages d’expression génétique TaqMan personnalisés.
Dosages TaqMan innovants pour le micro-ARN et d’autres petits ARN ainsi que pour des transcripts d’ARN non codants plus longs tels que les pri-miRNA et les ARN non codants longs. Nous offrons des produits pour la découverte, le profilage, l’analyse quantitative, la validation et l’analyse fonctionnelle d’ARN non codants.
La précision de la chimie avec sonde TaqMan rend les études de génotypage SNP plus précises que jamais. Faites votre choix parmi 4,5 millions de dosages de génotypage SNP humains et de souris TaqMan ou concevez vos propres dosages de génotypage SNP TaqMan.
Pour l’analyse de polymorphismes biologiquement importants dans le métabolisme des médicaments, nous proposons 2 700 dosages TaqMan uniques qui détectent les polymorphismes dans les éléments régulateurs et les régions codantes dans 221 gènes d’enzymes métabolisant les médicaments (DME) et de transport de médicaments.
Les dosages protéiques TaqMan révolutionnaires permettent une identification rapide et facile et une évaluation quantitative relative de marqueurs protéiques à partir de quantités limitées de cellules mises en culture. Faites votre choix parmi des dosages préconçus pour les marqueurs de pluripotence des cellules souches et des protéines de contrôle ou créez votre propre dosage à partir de vos anticorps biotinylés.
Nos mélanges SYBR™ Green fournissent de bonnes performances tout en offrant la flexibilité nécessaire à vos applications d’expression génétique par PCR en temps réel.
La technologie de PCR compétitive spécifique à l’allèle TaqMan (castPCR™) détecte et quantifie les séquences rares dans un fond de séquences courantes en bloquant spécifiquement l’amplification de toutes les variantes, à l’exception des séquences rares. Elle a un grand potentiel de détection des mutations rares telles que celles présentes dans les cellules cancéreuses en circulation.
Pour les études de variation du nombre de copies, nous proposons plus de 1,6 millions de dosages préconçus du nombre de copies TaqMan portant sur l’ensemble du génome humain ainsi que des dosages de souris et de marqueurs / rapporteurs. Les options des dosages du nombre de copies personnalisés et personnalisés Plus TaqMan sont idéales lorsqu’un dosage préconçu pour une cible n’est pas disponible.
Visionnez cette vidéo pour découvrir combien il est facile de trouver le bon dosage d’expression génétique TaqMan 
Cartes d’essai et plaques TaqMan à contenu flexible
Les cartes d’essai et plaques TaqMan à contenu flexible sont des distributions de dosages préconçues qui utilisent les dosages d’expression génétique TaqMan pour une voie, une maladie ou un domaine de recherche d’intérêt. Ces panels préconçus renseignent un outil de conception personnalisé et sont modifiés afin d’inclure ou d’exclure des dosages spécifiques. Ce format flexible permet un contrôle plus précis et une configuration des dosages simplifiée.
Choisissez votre carte d’essai ou plaque TaqMan à contenu flexible
Service de fabrication & d’étalement de dosages TaqMan personnalisés
Si votre application de recherche nécessite des modifications de fabrication spéciales, telles qu’un colorant ou un volume de dosage différent, ou si vous souhaitez que vos dosages soient étalés d’une manière spécifique, nos services personnalisés peuvent vous aider.
En savoir plus
Programme de prestation de services TaqMan
Si vous cherchez à sous-traiter une tâche liée à un projet ou réaliser une expérience d’expression génétique par PCR en temps réel mais que vous n’êtes pas en mesure d’investir dans de l’équipement, nos prestataires de service représentent une excellente option. Chaque prestataire offre un éventail de services, notamment le traitement des échantillons et l’analyse des données, avec l’objectif de vous fournir les informations nécessaires pour atteindre la prochaine étape de votre projet de recherche.
En savoir plus