Appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems
Nous fêtons plus de 20 ans d’innovation en matière de PCR en temps réel
En tant que leader dans l’innovation en matière de PCR, nous vous offrons des instruments de PCR en temps réel de référence. Grâce à nos plateformes de PCR en temps réel Applied Biosystems™, vous bénéficiez d’une vraie valeur avec des performances, une fiabilité et une assistance de classe mondiale excellentes. Conçus pour la compatibilité avec les dosages TaqMan™ et la flexibilité des choix de chimies en temps réel illimitées, nous vous permettons de démarrer facilement vos expériences. La famille d’instruments QuantStudio™ vous permet d’obtenir les résultats dont vous avez besoin, d’entrer en contact et de collaborer avec des collègues et d’atteindre vos objectifs de recherche.
Quel système de PCR en temps réel vous convient le mieux ?
| Simple à utiliser pour tous les niveaux d’expérience | Commandes faciles pour des expériences optimisées | Grande flexibilité et conception intuitive | Grande polyvalence et conception intuitive | Débit, flexibilité et évolutivité maximum | |
|
|
|
|
|
|
|
| Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
|
| Réactions par cycle | 96 | 96 ou 384 | 96 ou 384 | 96 ou 384 | 96, 384 ou 12, 228 |
| Format des blocs | 96 puits de 0,2 ml ou 96 puits Fast de 0,1 ml | 96 puits de 0,2 ml, 96 puits Fast de 0,1 ml ou 384 puits | 96, 96 Fast, 384, pouvant être mis à niveau au réseau TaqMan® (interchangeable) | 96, 96 Fast, 384, réseau TaqMan® (inter- changeable) | 96, 96 Fast, 384, réseau TaqMan®, OpenArray® (interchangeable) |
| Combinaisons de couleurs (multiplexage) | Jusqu’à 4 | 96 puits jusqu’à 21 384 puits jusqu’à 5 |
Jusqu’à 5 | Jusqu’à 21 | Jusqu’à 21* |
| Durée du cycle | À peine 30 min | À peine 30 min | À peine 30 min | À peine 30 min | À peine 30 min |
| Volumes programmables | 1 à 200 μl | 1 à 200 μl | 1 à 200 μl | 1 à 200 μl | 1 à 200 μl |
| Volumes validés | 10 à 100 µl (96 puits de 0,2 mL) 10 à 30 µl (96 puits de 0,1 mL) |
10 à 100 µl (96 puits de 0,2 mL) 10 à 30 µl (96 puits de 0,1 mL) 5 à 20 μl (384 puits) |
5 à 100 μl | 1 à 100 μl | 33 nl à 100 μl |
| Compatible avec l’automatisation | Non | Non | Pouvant être mis à niveau à une capacité d’automatisation | Oui | Oui |
| Surveillance à distance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | Oui, > 2 000 cycles | Oui, > 2 000 cycles | Oui, > 100 cycles | Oui, > 100 cycles | Oui, > 100 cycles |
| Notification par e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance avec la conformité à la norme 21 CFR Part 11 | Sécurité | Pack de sécurité, vérification et signature électronique compris | Pack de sécurité, vérification et signature électronique disponible séparément | ||
| Sensibilité | Jusqu’à 1 copie | ||||
| Échelle dynamique | Jusqu’à 10 logs** | ||||
| Chimie | Toutes les chimies basées sur la PCR en temps réel. Flexibilité pour les chimies avec ou sans colorant de référence passive. | ||||
| Applications disponibles | Expression génétique, génotypage, variabilité du nombre de copies, détection protéique, micro-ARN, détection des pathogènes | Expression génétique, génotypage, variabilité du nombre de copies, détection protéique, micro-ARN, détection des pathogènes | Expression génétique, miARN, génotypage, variabilité du nombre de copies, Protein Thermal Shift, HRM, détection des pathogènes | Expression génétique, génotypage, variabilité du nombre de copies, HRM, Protein Thermal Shift, détection protéique, micro-ARN, détection des pathogènes | Expression génétique, génotypage, variabilité du nombre de copies, HRM, Protein Thermal Shift, détection protéique, micro-ARN, détection des pathogènes, PCR numérique |
| Plateforme IVD | Non | Non | Non | Disponible dans certains pays | Non |
| Uniformité de la température | ± 0,4°C | ± 0,4°C | ± 0,5°C | ± 0,5°C | ± 0,5°C |
| Source d’excitation | Système OptiFlex™ avec lumière LED blanche | Système OptiFlex™ avec lumière LED blanche | Système OptiFlex™ avec lampe halogène | Système OptiFlex™ avec lampe halogène | Système OptiFlex™ avec lumière LED blanche |
| Filtres / couleurs | 4 filtres d’excitation (450 à 600 nm) 4 filtres d’émission (500 à 640 nm) |
96 puits : 6 filtres d’excitation (450 à 670 nm) 6 filtres d’émission (500 à 720 nm) 384 puits : 5 filtres d’excitation (450 à 650 nm) 5 filtres d’émission (500 à 700 nm) |
5 filtres d’excitation (450 à 650 nm) 5 filtres d’émission (500 à 700 nm) |
6 filtres d’excitation (450 à 670 nm) 6 filtres d’émission (500 à 720 nm) |
6 filtres d’excitation (450 à 670 nm) 6 filtres d’émission (500 à 720 nm) |
| Cloud Thermo Fisher | connexion directe | connexion directe | se connecter au cloud via l’ordinateur | se connecter au cloud via l’ordinateur | se connecter au cloud via l’ordinateur |
| Connectivité Wi-Fi | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Taille | L 27 cm P 50 cm H 40 cm |
L 27 cm P 50 cm H 40 cm |
L 50,5 cm P 67,2 cm H 73,8 cm |
L 50,5 cm P 67,2 cm H 73,8 cm |
L 50,5 cm P 67,2 cm H 73,8 cm |
| Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
Demander un devis › |
|
| *Capacités duplexes avec OpenArray® et capacités multiplexes avec d’autres formats. **Jusqu’à 7 logs avec OpenArray®. |
|||||
Trouvez les pièces dont vous avez besoin ainsi que les numéros de pièce de nos systèmes de PCR en temps réel existants.
Tubes de réaction, plaques de 96 et 384 puits et films adhésifs pour la PCR en temps réel.
Vous cherchez un thermocycleur pour une PCR en point final ?
Grand éventail d’applications logicielles pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre système de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
Kits d’étalonnage spectral Applied Biosystems et plaques de vérification d’instruments TaqMan RNase P pour aider à étalonner et vérifier les performances de votre système de PCR en temps réel.