Kits & réactifs pour PCR en temps réel
La PCR en temps réel (également appelée PCR quantitative ou qPCR) est l’amplification et la détection / quantification simultanées d’acides nucléiques à l’aide de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR). La qPCR est une technique polyvalente et un outil puissant pour soutenir vos applications de recherche. Trouvez ici des Master Mix, des réactifs et des kits pour PCR en temps réel afin d’alimenter vos expériences.
Vous souhaitez évaluer nos Master Mix les plus performants ?
Demander un échantillon pour applications non cliniques
Demander un échantillon pour applications cliniques
Master Mix qPCR recommandés par application
Chimie |
Application |
Commencer avec… |
Applied Biosystems™ TaqMan™* |
Expression |
Master Mix TaqMan™ Fast Advanced |
Applied Biosystems™ TaqPath™** |
Expression |
TaqPath™ qPCR Master Mix |
Génotypage |
TaqPath™ ProAmp Master Mix |
|
Applied Biosystem™ SYBR™ |
Expression |
| Good results for gene expression | Optimized for broad qPCR applications | Convenient and fast | |
|---|---|---|---|
SYBR™ Green Real-Time PCR Master Mixes |
TaqMan™ Real-Time PCR Master Mixes |
One-Step Real-Time PCR Master Mixes |
|
| Starting template | DNA | DNA | RNA |
| Applications | Gene expression
DNA quantitation (pathogen detection) CHiP | Gene expression
DNA quantitation CHiP (chromatin immunoprecipitation) SNP genotyping microRNA & small RNAs Copy number variation Pathway analysis Mutation detection Protein analysis Multiplexing Detection of limited samples (preamplification) | Virus detection and quantification
High-throughput gene expression High-throughput screening RNA quantification |
| Primer design required | yes | ||
| RT required,
learn more › | yes | yes | |
| Resources | How do I choose between one-step and two-step? | ||
| Order now | Order now
| Order now |
Sample-to-answer
Grâce aux kits Sample-to-Answer, les lysats d’échantillons bruts peuvent être utilisés directement dans la PCR en temps réel ou dans la RT-PCR en une étape. Aucune purification des acides nucléiques n’est nécessaire :
- Kit Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ & Master Mix GTExpress
- Kits Invitrogen™ Ambion™ Cells-to-Ct™
Vous cherchez des réactifs qPCR pour le développement de tests de diagnostics moléculaires ?
Consultez notre section sur le diagnostic moléculaire
Vous cherchez des solutions de multiplexage qPCR ?
Consultez notre section d’applications de multiplexage qPCR
Faites votre choix dans notre large sélection de réactifs pour PCR en temps réel Applied Biosystems™ et Invitrogen™ optimisés afin de trouver celui qui convient aux applications, à la chimie de détection, au format et au mode de fonctionnement voulus.
* Usage exclusivement réservé à la recherche.
** Réactif à usage général. Pour un usage en laboratoire. (Peut également être utilisé pour la recherche.)