Reverse Transcription
Nous proposons une sélection de produits de grande qualité pour la synthèse d’ADNc premier brin, pour répondre à vos besoins de recherche. Faites votre choix parmi une gamme variée d’enzymes de transcription inverse, de formats, d’amorces et de solutions de dNTP adaptés à votre application. Vous trouverez dans notre gamme supérieure de transcriptases inverses Invitrogen SuperScript tout le nécessaire pour produire des résultats optimaux de synthèse d’ADNc, quel que soit le type de modèle d’ARN.
Produits de transcription inverse
Enzymes autonomes pour une flexibilité maximale de configuration des réactions
  Enzyme supérieure pour tous les ARN, y compris les modèles difficiles Enzyme de qualité pour les modèles d’ARN courants
  Transcriptase inverse Superscript IV Transcriptase inverse M-MLV
Temp. de réaction optimale 50 à 55°C 37°C
Temps de réaction 10 min 50 min
Rendement ADNc Supérieur Moyen
Sensibilité Supérieure Moyenne
Longueur d’ADNc max. Jusqu’à 12 kb Jusqu’à 7 kb
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Non
  En savoir plus En savoir plus
Kits complets avec tous les composants de réaction de synthèse d’ADNc
  Choix supérieur pour tous les ARN, y compris les modèles difficiles Choix idéal pour les modèles d’ARN courants
  SuperScript IV
Système de synthèse premier brin
Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Transcriptase inverse SuperScript IV MultiScribe MuLV
Temp. de réaction optimale 50 à 55°C 37°C
Temps de réaction 10 min 50 min
Rendement ADNc Supérieur Moyen
Sensibilité Supérieure Moyenne
Longueur d’ADNc max. Jusqu’à 12 kb Jusqu’à 7 kb
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Non
  En savoir plus En savoir plus
Autres kits de synthèse de l’ADNc pour les applications de PCR en point final
Kits de synthèse d’ADNc permettant une configuration pratique de la RT-qPCR
  Master Mix idéal pour tous les modèles d’ARN Master Mix idéal pour tous les modèles d’ARN, avec élimination rapide et facile de l’ADNg Choix idéal pour les modèles d’ARN courants
  Master Mix SuperScript IV VILO Master Mix SuperScript IV VILO avec enzyme ezDNase Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Transcriptase inverse SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
Temp. de réaction optimale 50°C 50°C 37°C
Temps de réaction 10 min 10 min 120 min
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Oui Non
Amorces incluses Amorces aléatoires & oligo(dT)20 Amorces aléatoires & oligo(dT)20 Amorces aléatoires
Élimination intégrée de l’ADNg Non Oui Non
Format Prémélange de tous les composants de la réaction RT Prémélange de tous les composants de la réaction RT Composants de la réaction RT dans des tubes séparés
  En savoir plus En savoir plus En savoir plus
Kits RT-PCR One-step pour un flux de travaux rapide et simple
  Choix très performant d’applications haute fidélité Choix très performant d’applications standard
  Système de RT-PCR One-Step SuperScript III avec Platinum Taq haute fidélité Système de RT-PCR One-Step SuperScript III avec ADN polymérase Platinum Taq
Transcriptase inverse SuperScript III SuperScript III
Enzyme de PCR ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité ADN polymérase Platinum Taq
Temp. de réaction optimale 55°C 55°C
Temps de réaction 30 min 30 min
Sensibilité Élevée Élevée
Longueur cible maximale Jusqu’à 10 kb Jusqu’à 4,5 kb
  En savoir plus En savoir plus
Enzymes autonomes pour une flexibilité maximale de configuration des réactions
  Enzyme supérieure pour tous les ARN, y compris les modèles difficiles Enzyme de qualité pour les modèles d’ARN courants
  Transcriptase inverse Superscript IV Transcriptase inverse M-MLV
Temp. de réaction optimale 50 à 55°C 37°C
Temps de réaction 10 min 50 min
Rendement ADNc Supérieur Moyen
Sensibilité Supérieure Moyenne
Longueur d’ADNc max. Jusqu’à 12 kb Jusqu’à 7 kb
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Non
  En savoir plus En savoir plus
Kits complets avec tous les composants de réaction de synthèse d’ADNc
  Choix supérieur pour tous les ARN, y compris les modèles difficiles Choix idéal pour les modèles d’ARN courants
  SuperScript IV
Système de synthèse premier brin
Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Transcriptase inverse SuperScript IV MultiScribe MuLV
Temp. de réaction optimale 50 à 55°C 37°C
Temps de réaction 10 min 50 min
Rendement ADNc Supérieur Moyen
Sensibilité Supérieure Moyenne
Longueur d’ADNc max. Jusqu’à 12 kb Jusqu’à 7 kb
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Non
  En savoir plus En savoir plus
Autres kits de synthèse de l’ADNc pour les applications de PCR en point final
Kits de synthèse d’ADNc permettant une configuration pratique de la RT-qPCR
  Master Mix idéal pour tous les modèles d’ARN Master Mix idéal pour tous les modèles d’ARN, avec élimination rapide et facile de l’ADNg Choix idéal pour les modèles d’ARN courants
  Master Mix SuperScript IV VILO Master Mix SuperScript IV VILO avec enzyme ezDNase Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Transcriptase inverse SuperScript IV SuperScript IV MultiScribe MuLV
Temp. de réaction optimale 50°C 50°C 37°C
Temps de réaction 10 min 10 min 120 min
Capacité à fonctionner avec de l’ARN dégradé ou contenant des inhibiteurs Élevée Élevée Faible
Activité RNase H réduite Oui Oui Non
Amorces incluses Amorces aléatoires & oligo(dT)20 Amorces aléatoires & oligo(dT)20 Amorces aléatoires
Élimination intégrée de l’ADNg Non Oui Non
Format Prémélange de tous les composants de la réaction RT Prémélange de tous les composants de la réaction RT Composants de la réaction RT dans des tubes séparés
  En savoir plus En savoir plus En savoir plus
Kits RT-PCR One-step pour un flux de travaux rapide et simple
  Choix très performant d’applications haute fidélité Choix très performant d’applications standard
  Système de RT-PCR One-Step SuperScript III avec Platinum Taq haute fidélité Système de RT-PCR One-Step SuperScript III avec ADN polymérase Platinum Taq
Transcriptase inverse SuperScript III SuperScript III
Enzyme de PCR ADN polymérase Platinum Taq haute fidélité ADN polymérase Platinum Taq
Temp. de réaction optimale 55°C 55°C
Temps de réaction 30 min 30 min
Sensibilité Élevée Élevée
Longueur cible maximale Jusqu’à 10 kb Jusqu’à 4,5 kb
  En savoir plus En savoir plus
Vidéos à la une
Ressources
Enseignement
Passez en revue les ressources pédagogiques sur les principes de la transcription inverse, la synthèse de l’ADNc, la sélection des enzymes, les conseils au dépannage et les applications d’ADNc.
Série de séminaires en ligne sur la biologie moléculaire
Regardez notre série de séminaires en ligne pour en savoir plus sur les thèmes de biologie moléculaire tels que la transcription inverse, la PCR et le clonage.
Applications de bureau & applications mobiles
Accédez à du contenu scientifique et à des outils utiles via les applications mobiles artis et Cloning Bench.
Solutions OEM & solutions d’ADNc sur mesure
Produits sur mesure, dont les performances sont testées, conformes à de strictes normes de qualité pour répondre à vos besoins en matière de dosage.
Assistance
Centre d’assistance pour PCR et synthèse de l’ADNc
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de PCR en point final et d’ADNc.
Documents d’assistance produit
Recherchez des manuels, des protocoles, des fiches de données de sécurité, de la documentation produits et des certificats par numéro de catalogue ou nom de produit.
Contactez-nous
Pour toute question supplémentaire relative aux enzymes PCR et aux Master Mix, contactez nos scientifiques experts en applications techniques, par e-mail ou par téléphone.