Luminex Multiplex Assays
Le multiplexage économise temps, argent et échantillons
Les immunoessais basés sur la technologie Luminex™ xMAP™ (profilage multi-analytes) permettent la détection et la quantification simultanées de plusieurs protéines sécrétées (cytokines, chimiokines, facteurs de croissance, etc.) et ils ont été essentiels pour l’étude complète des systèmes biologiques. Cette technologie à haut débit produit des résultats comparables à la méthode ELISA, mais avec une efficacité, une vitesse et une gamme dynamique supérieures. En outre, le multiplexage s’avère moins coûteux par résultats cibles.
Nous proposons les Invitrogen™ ProcartaPlex™ immunoassays pour la plateforme Luminex sous forme de kits singleplex combinables, de panels multiplex préconfigurés et de services de mélange personnalisé. De plus, nous offrons et fournissons une assistance pour l’instrumentation Luminex, incluant les systèmes MAGPIX™, LX200™, 100/200™, et FLEXMAP 3D™.
La gamme des dosagesProcartaPlex précédemment vendue sous la marque Affymetrix eBioscience, fait maintenant partie des dosages de la marque Invitrogen de Thermo Fisher Scientific. Le portefeuille de produits ProcartaPlex offre les meilleurs immunoessais basés sur les anticorps pour la mesure multiplex avec le menu leader du secteur pour les cibles protéiques souhaitées. Choisissez les dosages ProcartaPlex pour ajouter les mesures multiplex à vos recherches. (Nous continuons de proposer des produits et une assistance aux clients de notre portefeuille préexistant des dosages [autres que ProcartaPlex] Invitrogen pour la plateforme Luminex.)
Besoin d’aide ?
Nous offrons gracieusement une consultation en personne, par l’entremise de nos scientifiques d’applications sur site (FAS). Notre équipe de spécialistes répondra à vos questions techniques, vous aidera à choisir un test ou à configurer un panel, vous dépannera et plus encore, lors de consultations en personne ou par téléphone et sans frais. Contactez nous à l’adresse LuminexFAS@thermofisher.com pour obtenir une assistance personnalisée.
ProcartaPlex Assays
ProcartaPlex est notre première gamme de kits d’immunoessais multiplex et de panels pour la plateforme d’instruments Luminex. Les tests couvrent plus de 100 cibles de cytokine, de chimiokine, de facteurs de croissance et d’autres protéines provenant d’humains, de souris, de rats et d’autres espèces. Choisissez entre plus de 50 panels multiplex pré-configurés (2 à 45 plex), ou associez les kits singleplex (90 % sont combinables) pour créer des analyses multiplex personnalisées.
Dosages Luminex personnalisés
Laissez nous préparer un panel personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques en matière de dosages. Pour vous faciliter la tâche, chaque panel personnalisé est livré avec des réactifs qui sont mélangés, optimisés, testés et conçus pour une utilisation avec les Luminex 100/200, FLEXMAP 3D, et MAGPIX systems.
Instruments Luminex
Les instruments Luminex MAGPIX, LX200 et FLEXMAP 3D utilisent les principes de la microscopie fluorescente quantitative ou de la cytométrie en flux fluorescente pour permettre la quantification simultanée (multiplex) de 50 à 500 analytes.
QuantiGene Plex RNA Assay
Le QuantiGene™ Plex Assay utilise les microbilles xMAP™ Luminex™ pour le multiplexage de 3 à 80 cibles d’ADN et une technologie d’amplification de signal d’ADN ramifié. Le dosage s’effectue sur une plaque de 96 puits et le signal est détecté à l’aide d’un instrument Luminex.
QuantiGene Plex DNA CNV Assay
Le QuantiGene™ Plex DNA CNV Assay est un test à 96 puits basé sur l’hybridation qui utilise des billes magnétiques xMAP™ Luminex™ pour le multiplexage de 3 à 33 cibles d’ADN et une technologie d’amplification de signal d’ADN ramifié pour quantifier les cibles d’ADN. Le signal est détecté à l’aide d’un instrument Luminex.
Technologie xMAP
La technologie xMAP s’applique à deux types de microbilles : magnétiques et en polystyrène. La microbille magnétique Magplex™ est une microsphère superparamagnétique de 6,5 microns avec un noyau magnétique et une surface de polystyrène. La microbille de polystyrène MicroplexTM est une microsphère en polystyrène de 5,6 microns. Les deux types de microbilles sont teintés intérieurement avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges. Les proportions différentes des fluorophores rouges et infrarouges donnent 100 microsphères de signature spectrale uniques qui sont identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP. La conjugaison d’un anticorps monoclonal distinct à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs analytes dans un seul puits.
La microbille en polystyrène nécessite des plaques de filtration coûteuses et parfois difficiles à utiliser. Ce type de microbilles complique également l’automatisation du dosage. La microbille magnétique offre des avantages importants par rapport à la microbille de polystyrène, en raison d’une facilité de manipulation et d’une flexibilité supérieures. Cette facilité de manipulation résulte de la possibilité d’utiliser une plaque à fond plat avec un laveur de plaques manuel magnétique (réf. EPX-55555-00) ou un laveur de plaques magnétique automatisé. En outre, un système de plaque filtrante / collecteur à vide, couramment utilisé avec des microbilles de polystyrène, peut également être utilisé avec des microbilles magnétiques.
Instrumentation Luminex
L’instrumentation Luminex comprend trois modèles d’instruments : MAGPIX, LX200 et FLEXMAP 3D. Ces instruments sont basés sur les principes de la microscopie fluorescente quantitative ou cytométrie en flux fluorescente. La capacité de quantification multiplex d’un dosage dépend du modèle de l’instrument et varie de 50 analytes avec le MAGPIX à 500 analytes avec le FLEXMAP 3D. Utilisée en association avec ProcartaPlex, la plateforme Luminex permet une analyse de profilage immunologique rapide et économique.
Le Luminex System est une série de trois instruments d’analyse flexible, basée sur les principes de la microscopie fluorescente quantitative ou de la cytométrie en flux fluorescente qui est conçu pour répondre aux besoins de laboratoires de recherche de toute taille. Le système multiplex permet de mesurer simultanément jusqu’à 80 analytes différents à partir d’un seul puits de microplaque, en utilisant de très faibles volumes d’échantillons. Le système permet un profilage rapide et économique d’immunoessais et l’analyse d’expression génique grâce à la mesure quantitative multiplex et à la détection de protéines, d’ARN et d’ADN.
Le Luminex System résulte de l’association de trois technologies principales xMAP. La première est constituée des microsphères xMAP, un ensemble de 100 microsphères magnétiques de 5,6 microns teintées par fluorescence (microbilles) et de microsphères de polystyrène de 5,6 microns. Les deux types de microbilles servent à la fois à identifier les cibles et à la fixation à la surface solide pour construire le dosage. La seconde technologie est composée d’appareils d’imagerie fluorescente et de cytométrie en flux, le Luminex Magpix et l’analyseur Luminex 200/FLEXMAP 3D qui comprennent, respectivement, des composants essentiels de détection xMAP comme les diodes électroluminescentes (LED) et une caméra CCD ou des lasers, des technologies optiques et fluidiques avancées, et des processeurs de signaux numériques haute vitesse. La troisième composante sont les dosages conçus autour des microsphères.
MAGPIX
Plus récemment, Luminex a lancé le système MAGPIX qui est fondé sur les principes de l’imagerie de fluorescence. Les lasers et les tubes photomultiplicateurs (PMT) ont été remplacés par des diodes électroluminescentes (LED) et une caméra CCD pour fournir une plateforme de multiplexage économique, compacte et fiable. L’instrument compact MAGPIX est capable de mesurer et de quantifier simultanément jusqu’à 50 analytes dans un seul puits de microtitrage lorsqu’il est utilisé avec des microsphères magnétiques (microbilles) (décrites ci-dessus). L’instrument MAGPIX est idéal pour les laboratoires à faible et moyen débit pour l’analyse quantitative des protéines, de l’ARN et de l’ADN dans une variété de puces d’échantillons.
Luminex 200 et FLEXMAP 3D
Le Luminex 200 and FLEXMAP 3D reader associe deux lasers, la fluidique et un traitement de signaux numériques en temps réel pour distinguer jusqu’à 80 séries différentes de microsphères magnétiques codées par couleur, chacune portant un dosage différent. Le lecteur Luminex constitue un outil essentiel qui effectue les fonctions essentielles de la technologie multiplex :
Fluidique
Le lecteur détecte les microbilles individuelles par cytométrie en flux. Le système fluidique du lecteur aligne les microbilles dans une seule file au moment où elles entrent dans le flux liquide puis entrent dans la cuve à flux. Une fois que les microbilles sont dans une seule file dans la cuve à flux, chaque microbille est analysée individuellement pour détecter la couleur de la microbille (analyte) et la force du signal de dosage (intensité de fluorescence PE).
Lasers
Le lecteur utilise un laser vert de 532 nm (laser "dosage") pour exciter le colorant PE du dosage (streptavidine-PE). Le laser d’état solide de 635 nm (laser"classé" rouge) sert à exciter les colorants à l’intérieur des microbilles pour déterminer leur "couleur" ou leur "région" et il est également utilisé pour la discrimination de doublet par diffusion de la lumière.
Détecteurs
Le lecteur comporte quatre détecteurs, un pour chacun des trajets optiques représentés sur la figure ci-dessous. Les détecteurs servent à mesurer la fluorescence du dosage, à déterminer les microbilles (1 à 100) et enfin pour discriminer entre les microbilles uniques et les microbilles agrégées.
Laveur de plaques magnétique manuel pour dosages de microbilles magnétiques
Nous avons conçu un laveur de plaques magnétique manuel exclusif (vendu séparément) pour simplifier le lavage des microbilles.
Ressources de formation
Ressources d’assistance
Ressources connexes