La recherche biologique nécessite souvent le recours à des marqueurs moléculaires fixées par liaison covalente à une protéine d’intérêt en vue de faciliter la détection ou la purification d’une protéine marquée et de ses partenaires de liaison. Des stratégies de marquage entraînent la fixation par covalence de différentes molécules, notamment la biotine, les enzymes rapporteuses, les fluorophores, ainsi que les isotopes radioactifs, aux séquences de protéines ou de nucléotides cibles. Il existe de nombreux types de marqueurs, mais leurs différents usages sont plus ou moins adaptés à différentes applications. Le type de marqueur et la stratégie de marquage utilisés doivent être soigneusement réfléchis et adaptés à chaque application.
Nous proposons différents kits et réactifs de marquage afin de marquer un anticorps ou d’autres protéines dans le but de créer une sonde fluorescente, un conjugué enzymatique, un réactif de liaison biotinylé ou un traceur à marqueur d’iode pour la détection de protéines au niveau des tissus, des cellules et dans le cadre de dosages biochimiques.
Catégories de marquage de protéines à la une
Réactifs et kits de biotinylation permettant de marquer et d’étiqueter chimiquement les anticorps, les protéines et les peptides au niveau de certains groupes fonctionnels d’amino-acides en vue de créer des anticorps étiquetés et autres sondes biotinylées à des fins de liaison d’affinité, de purification et de détection de la streptavidine.
Colorants fluorescents activés et kits de marquage des groupes fonctionnels d’anticorps ou de protéines avec des colorants FITC, à base de fluorescéine ou de rhodamine, Alexa Fluor® et DyLight™ dans le but de créer des sondes moléculaires à des fins d’imagerie par fluorescence.
Nous proposons tout un éventail de kits de marquage d’anticorps et de protéines pour le raccordement direct de la vaste gamme d’étiquettes et de colorants à fluorescence intense, parmi lesquels les colorants Alexa Fluor®, DyLight® Fluor , les étiquettes Qdot®, les colorants tandem APC et R-phycoérythrine (R-PE) et la biotine
Sucres, amino-acides bioorthogonaux modifiés à l’azide et autres composés permettant l’incorporation métabolique au sein de protéines et macromolécules en vue de permettre le marquage et le conjugué chimiosélectif avec des réactifs à l’alkyne ou à la phosphine par le biais d’une ligature de Staudinger.
De la peroxydase de raifort (HRP), de la phosphatase alcaline (AP) et autres enzymes de substrat sous forme purifiée, activée et de kit sont disponibles à des fins de conjugaison à des protéines, ainsi que pour la préparation de conjugués d’anticorps pour des immunodosages.
L’iodination utilise des composés d’ajout de tyrosine ainsi que des récipients pour activation de tyrosyle (au lieu des réactifs d’oxydation à base de chloramine T) en vue de marquer efficacement les protéines et autres molécules à l’iode radioactive,  et pouvoir ainsi les utiliser en tant que sondes et traceurs.
Essayez des réactifs haut de gamme, offrant des formules de haute qualité pour des réactifs de modification chimique sélectionnés spécifiquement caractérisés pour les applications exigeant l’intégrité des produits et une minimisation des risques.