siARN
![]() |
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Les méthodes d’ARNi classiques pour la dégradation des gènes dans des cellules de mammifères nécessitaient l’utilisation de duplexes d’ARN de synthèse comportant deux oligonucléotides 21-mer non modifiés et hybridés ensemble pour former des petits/courts ARN interférents (siARN). Les siARN Invitrogen™ Ambion™ Silencer™ Select et les siARN Stealth RNAi™ optimisent ces duplex classiques à l’aide de modifications chimiques exclusives afin de garantir de meilleurs résultats d’ARNi. |
Faites une recherche dans plus de 200 000 siARN Ambion à l’aide de notre outil de sélection de siARN.
Quel siARN est le mieux adapté à vos besoins ?
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | |
| siARN rentable | Bon taux d’inhibition, peu d’effets hors cible | Taux d’inhibition supérieur, effets hors cible minimes | |
|---|---|---|---|
| siARN Silencer En savoir plus › |
siARN Stealth RNAi En savoir plus › |
siARN Silencer Select En savoir plus › |
|
| Puissance | Conc. de 100 nM recommandée | Conc. de 20 nM recommandée | Conc. de 5 nM recommandée |
| Garantie En savoir plus |
Deux siARN sur trois garantis | Deux siARN sur trois garantis | Deux siARN sur deux garantis |
| Spécificité cible | Modérée | Élevée | La plus élevée |
| Réponse immunitaire innée | Faible | Réduite par le biais de modifications chimiques | Réduite par le biais de modifications chimiques |
| Format moléculaire | Duplex 21 pb non modifié avec extrémités franches | Duplex 25 pb modifié sans extrémités franches | Duplex 21 pb à LNA modifié avec extrémités franches |
| Couverture | ARN codant | ARN codant | ARN codant & non codant |
| Espèces cibles | Homme, souris, rat (Autres espèces : utiliser l’outil personnalisé) |
Homme, souris, rat (Autres espèces : utiliser l’outil personnalisé) |
Homme, souris, rat (Autres espèces : utiliser l’outil personnalisé) |
| Outil personnalisé | siARN personnalisé Silencer | siARN personnalisé Stealth RNAi | siARN personnalisé Silencer Select |
| Réf. catalogue recommandée |
AM16708 : siARN préconçu Silencer 5 nmol | 1299003 : ensemble de tubes d’oligos ARN-Stealth | 4392420 : siARN préconçu Silencer Select 5 nmol |
Vidéos sur les siARN
Rencontrez l’inventeur : Susan Magdaleno explique la technologie des siARN Silencer Select