L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique et d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. L’utilisation de vecteurs pour réaliser des expériences d’ARNi élargit considérablement les possibilités expérimentales au-delà des petits/courts ARN interférents (siARN).
ARNi vectoriel
Les technologies vectorielles vous permettent ce qui suit :
- Obtenir une dégradation transitoire ou stable des cibles
- Réaliser des expériences d’ARNi dans tout type de cellule, même les cellules difficiles à transfecter, les cellules primaires et les cellules indivisibles
- Réguler l’inhibition des gènes avec une expression d’ARNi inductible
- Sélectionner une population pure de cellules exprimant de façon stable une séquence d’ARNi
- Contrôler l’expression génétique in vivo à l’aide de promoteurs spécifiques aux tissus
Tableau 1. Comparaison des technologies d’ARNi vectoriel.
| ARNi BLOCK-iT™ Pol II miR | shARN BLOCK-iT™ |
|---|---|
| Système d’expression Pol II | Système d’expression Pol III |
| Expression polycistronique des miARN (chaînage) | Expression de shARN simple par promoteur |
| La co-expression de GFP permet le suivi de l’expression | Seule l’administration peut être suivie (avec cassette d’expression séparée) |
| Compatible avec la plupart des vecteurs Gateway® DEST | Compatible avec les vecteurs BLOCK-iT™ DEST |
| Meilleure réussite de conception (> 70 %) | Réussite de conception moyenne (~ 50 %) |
Tableau 2. Nos produits d’ARNi vectoriel.
| Type de produit | Description | Commande en ligne |
|---|---|---|
| ARNi miR BLOCK-iT™ Select | Inserts vectoriels d’ARNi miR préconçus pour tous les organismes | Inserts vectoriels : ARNi BLOCK-iT™ Express Structures vectorielles : catalogue en ligne |
| DuoPak vectoriel de miARN validé par miR BLOCK -iT™ Pol II | Constructions d’ARNi miR validées pour les gènes de kinase humaine | Stocks de glycérol : ARNi BLOCK-iT™ Express |
| Vecteurs d’ARNi miR BLOCK-iT™ Pol II personnalisés | Vecteurs d’ARNi miR personnalisés pour tous les organismes | Inserts vectoriels : Outil de conception d’ARNi BLOCK-iT™ Structures vectorielles : catalogue en ligne |
| Vecteurs de shARN BLOCK-iT™ | Vecteurs de shARN personnalisés pour tous les organismes | Inserts vectoriels : Outil de conception d’ARNi BLOCK-iT™ Structures vectorielles : catalogue en ligne |
| Contrôles pour les vecteurs d’ARNi | Contrôles de transfection, contrôles positifs et négatifs pour toutes les expériences d’ARNi | Catalogue en ligne |
Vecteurs d’expression de siARN Ambion® pSilencer™
La lignée vectorielle d’expression des siARN pSilencer comprend plusieurs vecteurs plasmidiques classiques avec des promoteurs U6 (ARN polymérase III). Ces systèmes comprennent un vecteur pré-découpé, un vecteur de contrôle négatif et un insert de contrôle positif. Veuillez noter que ces vecteurs ne comportent aucune cellule et ne sont pas compatibles avec Gateway.
| Vecteur d’expression |
Type de vecteur | Application |
|---|---|---|
| pSilencer 2.1-U6 Neo |
Vecteur de shARN (non compatible avec Gateway) | Expression transitoire ou stable de shARN dans des cellules transfectées. À sélectionner pour une expression stable avec la néomycine. |
| pSilencer 2.1-U6 Hygro |
Vecteur de shARN (non compatible avec Gateway) | Expression transitoire ou stable de shARN dans des cellules transfectées. À sélectionner pour une expression stable avec l’hygromycine. |
| pSilencer 2.1-U6 Puro | Vecteur de shARN (non compatible avec Gateway) | Expression transitoire ou stable de shARN dans des cellules transfectées. À sélectionner pour une expression stable avec la puromycine. |
Documentation
Séminaires en ligne et guides
Services personnalisés
Besoin d’aide pour votre recherche sur l’ARNi ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation et un devis.
Questions
Envoyez vos questions à nos meilleurs chercheurs à l’adresse RNAiresearcher@thermofisher.com