Tout ce dont vous avez besoin pour protéger vos échantillons
Le stockage des échantillons à des températures cryogéniques et extrêmement basses assure la sécurité des échantillons biologiques et des dérivés de ces échantillons, des matériaux génomiques et des composés sur des périodes prolongées. La préservation des informations associées aux échantillons stockés est un élément essentiel du processus de stockage, les échantillons non identifiés étant inutilisables et ne servant à rien. Thermo Scientific propose des solutions éprouvées pour suivre et préserver vos échantillons.
Liens rapides
Produits de stockage et de gestion des échantillons les plus appréciés
Catégories de stockage et de gestion des échantillons présentées
Protégez les enzymes, cellules, réactifs et solutions en les maintenant à des températures de congélation alors qu’ils sont placés sur la paillasse du laboratoire grâce aux refroidisseurs de paillasse.
Identifiez facilement et de manière permanente les échantillons et les boîtes de stockage grâce aux étiquettes Thermo Scientific Cryoware
Maximisez la capacité de stockage grâce aux boîtes cryogéniques Thermo Scientific, à utiliser pour le stockage par cryoconservation dans du LN2 Thermo Scientific CryoPlus.
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide des récipients Thermo Scientific Mr. Frosty, conçus pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C par minute.
Les plaques de stockage sont une solution économique et fiable pour le stockage des échantillons, le criblage à haut débit et les tests à faible liaison dans les applications de recherche pharmaceutique et de biologie moléculaire.
Des lecteurs de code-barres 2D aux logiciels de manipulation des échantillons en passant par les boucheuses / déboucheuses et les thermoscelleurs, nous offrons une gamme complète de produits de stockage et de manipulation pour augmenter le débit de vos flux de travaux manuels ou intégrés.
Stockez vos échantillons dans ces tubes et flacons pour supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie des échantillons.
Les congélateurs de laboratoire -80°C Thermo Scientific sont conçus pour protéger les échantillons et maximiser la capacité de stockage.
Pour transporter et stocker des matériaux non dangereux, des cellules, des tissus, des gaz industriels et d’autres échantillons biologiques avec une sécurité et une sûreté maximales.
Produits conçus pour vous protéger, vous et vos échantillons, contre les dommages liés aux conditions cryogéniques et vous aider à travailler efficacement.
custom-barcodes-image-230x195
Apportez la performance de la création de codes-barres à votre processus
La création de codes-barres et l’étiquetage personnalisés sont disponibles pour les plaques de stockage Abgene et Nunc afin d’améliorer le suivi des échantillons et des groupes d’échantillons.
En savoir plus