Choisissez les solutions de séquençage de nouvelle génération ou de séquençage de Sanger
Quel que soit l’instrument de séquençage que vous choisissez, nous continuons à répondre aux besoins changeants des chercheurs, grâce à une technologie de séquençage de référence, une technologie de séquençage de nouvelle génération innovante, des réactifs et consommables optimisés, un logiciel d’analyse intuitif et une assistance technique de grande qualité.
Plateformes de séquençage
Ion PGM System Système Ion PGM™
pour le séquençage de nouvelle génération
  Ion S5™ system for next-generation sequencing Système Ion S5™
pour le séquençage de nouvelle génération
  Ion S5-XL system for next-generation sequencingSystème Ion S5™ XL pour le séquençage de nouvelle génération   3500 Genetic Analyzer Systems3500 pour le séquençage de Sanger
Description
Séquenceur de paillasse précis et économique, pour le séquençage de panels génétiques à faible débit et le séquençage microbien
Séquenceur de paillasse simple, précis et économique pour le séquençage de panels génétiques, d’exome et de transcriptome, ainsi que pour le séquençage microbien
Séquenceur de paillasse rapide, simple et précis pour le séquençage de panels génétiques, d’exome et de transcriptome, ainsi que pour le séquençage microbien
La plateforme de séquençage de référence pour une analyse rapide et flexible
Avantages
Évolutivité : de 30 Mo à 2 Go
Rapidité : séquençage exécuté en 2 à 7 heures, selon la longueur de lecture et la sortie par la puce
Simplicité : solutions de flux de travaux automatisé, de la préparation des échantillons à l’analyse
Évolutivité : de 600 Mo à 15 Go
Rapidité : séquençage effectué en 2,5 à 4 heures (quelle que soit la sortie par la puce)
Simplicité : solutions de flux de travaux automatisé, de la préparation des échantillons à l’analyse
Évolutivité : de 600 Mo à 15 Go
Rapidité : de l’ADN aux données en 24 heures
Précision : l’outil de vérification du séquençage idéal
Vitesse et flexibilité : traitement de 1 à 96 échantillons généralement en < 5 heures
Longueur de lecture : longueur de lecture la plus élevée, jusqu’à 1 000 bp
Applications de séquençage
ARN ciblé
ADN ciblé
Microbien
ARN ciblé
ADN ciblé
Microbien
Transcriptome
Exome
Séquençage de l’ARN
ARN ciblé
ADN ciblé
Microbien
Transcriptome
Exome
Séquençage de l’ARN
Confirmation des résultats du séquençage de nouvelle génération
Nouveau séquençage d’amplicons ciblés
Identification bactérienne, fongique et virale
Analyse de fragments
Analyse de microsatellites / STR
  En savoir plus   En savoir plus   En savoir plus   En savoir plus
Resources
Support
New Capillary Electrophoresis Instruments Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for support related to your capillary electrophoresis instruments.
NEW   Next-Generation Sequencing Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your next-gen sequencing applications.
Visistat reference component