Outils de reprogrammation des cellules souches
Reprogramming somatic cells to induced pluripotent stem cells is a critical and potentially time intensive step in your stem cell research. That’s why we offer choices in integration-free reprogramming technologies and services that fit your research and translational needs including our Cell Therapy Systems (CTS) Products which are designed for clinical and translational research applications. We also provide services – you can do it yourself or let us do it for you.
Quel produit ou service de reprogrammation est le mieux adapté à vos besoins ?
| Commander maintenant | Commander maintenant | Commander maintenant | Demander un renseignement | |
| Vecteurs de reprogrammation de CSPi épisomiques* | Kit de reprogrammation de CSPi épisomiques Epi5™** | Kit de reprogrammation Sendai CytoTune®-iPS 2.0 | Services CellModel – Reprogrammation de cellules souches | |
|---|---|---|---|---|
| Description | Technologie éprouvée pour la génération de CSPi sans virus | Système haute efficacité, sans virus, n’exigeant pas de petites molécules | Système de reprogrammation de la plus haute efficacité, sans intégration | Cellules souches pluripotentes avec le bagage génétique qui vous intéresse et une assistance de classe mondiale, à votre disposition |
| Efficacité de la reprogrammation | 0,002 à 0,08 % | 0,04 à 0,3 % | 0,02 à 1,2 % | 0,02 à 1,2 % |
| Gènes utilisés | Facteurs Thomson / Yamanaka | Facteurs Yamanaka +Lin28 | Facteurs Yamanaka | Facteurs Yamanaka |
| Formation et expérience requises | Niveau modéré | Niveau modéré | Minimal | Aucune - Des chercheurs expérimentés dans le domaine des cellules souches génèrent les lignées pour votre compte. |
| Sans intégration génomique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reprogrammation sans virus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Reprogrammation des cellules sanguines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produits de transfection | Système de transfection Neon® ou dispositif similaire | Système de transfection Neon® ou Lipofectamine® 3000 | Aucun | Aucun |
| Rapporteur disponible | S/O | S/O | Protéine rapporteuse fluorescente CytoTune®-EmGFP Sendai | Protéine rapporteuse fluorescente CytoTune®-EmGFP Sendai |
*Commercialisation en partenariat avec Cellular Dynamics International.
**Conception du Dr Okita, dans le laboratoire du Professeur Yamanaka, au CiRA (centre de recherche et d’application sur les cellules CSPi), Université de Kyoto
Ressources
- Protocoles de reprogrammation
- Ressources sur le kit de reprogrammation CytoTune™-iPS
- Ressources sur les vecteurs de reprogrammation de CSPi épisomiques
- Guide des produits et outils de reprogrammation cellulaire
- Formation sur les cellules souches pluripotentes
- Bibliothèque de ressources sur la recherche sur les cellules souches
- Atelier sur les CSP Gibco™ – Inscrivez-vous dès aujourd’hui