TaqMan hPSC Scorecard Assay
Analyse quantitative du potentiel de différenciation de trois lignées
Le panel Applied Biosystems™ TaqMan® hPSC Scorecard™ évalue la pluripotence et le potentiel de différenciation de trois lignées à l’aide de dosages de qPCR en temps réel et d’un logiciel d’analyse de données intuitif.
Demander de plus amples informations ›
Se connecter au logiciel ›
Quantifiez le potentiel de différenciation de trois lignées de vos CSP
Le dosage de CSPh Scorecard a été développé en collaboration avec Alex Meissner et s’inspire de sa publication de référence (Cell 2011 144:439–452). Le logiciel d’analyse qui l’accompagne donne aux chercheurs du monde entier la capacité de comparer les profils d’expression génétique de leurs lignées cellulaires avec un ensemble de référence commun.
Exigences en termes d’instruments
Instrument requirements
Découvrez les instruments compatibles avec le panel de CSPh TaqMan Scorecard et comment les configurer.
Analyse de données
Data analysis
Le panel de CSPh TaqMan Scorecard comprend l’accès au logiciel d’analyse Web intuitif et gratuit qui permet aux chercheurs de comparer quantitativement le profil d’expression génétique de leur échantillon à celui d’un ensemble de référence.
Services CellModel
CellModel Services
Il vous manque les ressources ou les instruments pour utiliser le panel Scorecard ? Laissez-nous faire !
De quoi s’agit-il ?
The TaqMan hPSC Scorecard Panels quantitatively confirms pluripotency (trilineage differentiation potential)
for both embryonic and induced pluripotent stem cell lines. The hPSC Scorecard Panel (available in 96 and 384-well format) contains 94 predefined TaqMan Gene Expression assays (including endogenous controls) dried-down in assay plate wells. The panel of genes was developed in collaboration with Alex Meissner, and based on his landmark publication (Cell 144:439-452 (2011)).
The TaqMan hPSC Scorecard Panel provides:
  • A quantitative assay for confirming pluripotency and trilineage differentiation potential
  • Comparison of expression profiles to a reference standard
  • An easy to use platform with pre-plated assays and dedicated, intuitive analysis software
Overview of protocol:
  1. Test undifferentiated, spontantious differentiation (EB) or directed (monolayer) differentiation samples
  2. Extract and purify RNA
  3. Generate cDNA
  4. Run gene expression panel on a compatible qRT-PCR instrument 
  5. Upload .eds files to the hPSC Scorecard Analysis Software
  6. Analyze data and export results from the convenient cloud-based analysis application
Comment exécuter le dosage de CSPh Scorecard
CSE/CSPI non différenciées
CSE/CSPI différenciées : Corps embryoïdes (semaine 1) – ou – cellules différenciées directement.
Exigences relatives aux échantillons : >1 x 106 cellules/échantillon
RNA Isolation
Formulas
TRIzol organic phase extraction
Sample requirements: 1 mL TRIzol reagent per 6 cm culture dish
[RNA] (mg/mL) = A260 * 40
Recommended A260/A280 ratio = 1.6 – 1.8
Analysez des données issues du panel de CSPh TaqMan® Scorecard™ à l’aide du logiciel d’analyse intuitif
Se connecter au logiciel d’analyse de CSPh Scorecard™
CSE/CSPI non différenciées
CSE/CSPI différenciées : Corps embryoïdes (semaine 1) – ou – cellules différenciées directement.
Exigences relatives aux échantillons : >1 x 106 cellules/échantillon
RNA Isolation
Formulas
TRIzol organic phase extraction
Sample requirements: 1 mL TRIzol reagent per 6 cm culture dish
[RNA] (mg/mL) = A260 * 40
Recommended A260/A280 ratio = 1.6 – 1.8
Analysez des données issues du panel de CSPh TaqMan® Scorecard™ à l’aide du logiciel d’analyse intuitif
Se connecter au logiciel d’analyse de CSPh Scorecard™