Versionshinweise: Dezember 2023
Die Version 5.0, Build 8616, von HCS Studio behebt mehrere allgemeine Fehler; die zuvor gestartete EurekaScan Finder Funktion für CX7 LED Pro und CX7LZR Pro Geräte bleibt erhalten. Dies ermöglicht mehrere zielgerichtete automatisierte Scans bei höherer Vergrößerung, basierend auf Kriterien und Informationen, die bei niedrigeren Vergrößerungen gefunden werden. Die wichtigsten Änderungen für Build 8616 sind unten aufgeführt. Umfassende Software-Versionshinweise mit Abbildungen sind über den untenstehenden Download-Link abrufbar. 
WICHTIG!! Lesen Sie die unten stehende Installationsanleitung, bevor Sie Ihre Software aktualisieren.
Für CX5, CX7, CX7LZR, Toolbox und View
Wichtige Fehlerbehebungen
  • Autofocus-Standardeinstellung jetzt im Autofocus-Setup-Menü aktiviert
  • Zurücksetzens des Fokus gemäß aktuellem Formfaktor jetzt aktiviert
  • Plattenbeschreibung in Echtzeit auf der Registerkarte „Acquisition“ [Erfassung] aktiviert
  • Die Scan-Grenzwerte werden jetzt auf der Registerkarte „Scan Features & Limits“ [Scan-Funktionen und ‑Grenzwerte] angezeigt
  • Erfassungsfenster mit Zoomfunktion aktiviert
  • Nur Protokoll erfassen, das als Teil der aktuell ausgewählten Protokolle aktiviert ist
  • Standardeinstellungen für Assay-Konfiguration aktualisiert
Anweisungen zum Herunterladen und Installieren von Software
Da nur das Geräteinstallationsprogramm die neue Funktion „Cell Painting“ enthält, empfehlen wir das Herunterladen und Aktualisieren von Instrumenten, Toolboxen (Client) und/oder View PCs auf diese neueste Version (Build), um volle Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Fehlerbehebungen zu gewährleisten. 
Bitte alle WICHTIGEN!! Hinweise unten beachten.
WICHTIG!! Kunden werden dringend aufgefordert, einen Systemwiederherstellungspunkt zu erstellen, bevor sie mit der unten stehenden Softwareinstallation fortfahren. Dadurch können Sie bei Problemen während oder nach der Installation ein Rollback durchführen. 
Wenn Sie auf einem Windows 10-PC arbeiten, können Sie diese Funktion am effizientesten finden, indem Sie auf das Suchfenster klicken und „Wiederherstellen“ eingeben. Wenn Sie auf einem Windows 7-PC arbeiten, suchen Sie hierzu nach „Systemwiederherstellung“.
WICHTIG!! Wenn Sie eine vorhandene Software aktualisieren, müssen Sie HCS Studio Version 3.0 (Build 8141 oder höher) haben, damit die Installation erfolgreich durchgeführt werden kann. Wenn Sie eine ältere Version haben, wenden Sie sich bitte an HCStechnicalsupport@thermofisher.com, um weitere Informationen zum Fortfahren zu erhalten.
WICHTIG!! Die Spracheinstellungen Ihres PCs müssen vor der Installation auf Englisch (USA) eingestellt sein.
WICHTIG!! Wenn Sie eine eigenständige Datenbank (nicht in einem Store) verwenden, müssen Sie die Schritte befolgen, die in den Abschnitten „If using Standalone mode“ in der verknüpften PDF (unten) beschrieben sind. Andernfalls riskieren Sie, dass Ihre Protokolle und Formfaktoren verloren gehen.
WICHTIG!! Wenn Sie derzeit den integrierten SQL-Server (Mini-Store) verwenden, wenden Sie sich vor der Installation an den technischen Support von HCS unter HCStechnicalsupport@thermofisher.com. Dieser kann Sie dabei unterstützen, die Verbindung zu dieser Datenbank nach der Installation der Software wieder herzustellen.
WICHTIG!! Der Abschnitt „Objective XY Offset Calibration“ in der verknüpften Anleitung gilt nur für Kunden, die die Eureka Scan Finder Funktion nutzen möchten und diese Kalibrierung noch nicht durchgeführt haben. Die XY-Offset-Kalibrierung des Objektivs sollte nicht bei CX5-Geräten durchgeführt werden.
Die Installation und die anschließende Kalibrierung werden zwischen 1 und 2 Stunden in Anspruch nehmen. Die vollständige Download- und Installationsanleitung für HCS Studio 5.0, Build 8616, kann über den unten stehenden Link abgerufen werden.
Wenn beim Download oder bei der Installation Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an:
HCA Hardware-Support