Search
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | 488 | FITC | 502 | 511 | (버퍼 내) 3 (광퇴색 방지제 내) 4 | 현미경법, 유세포분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Invitrogen BODIPY FL dye는 fluorescein(FITC) 또는 Alexa Fluor 488 dye와 유사한 여기(excitation) 및 방출(emission)을 가진 밝은 녹색-형광 염료입니다. 이 제품은 높은 흡광 계수와 형광 양자 수율을 가지며 용매 극성 및 pH 변화에 상대적으로 민감하지 않습니다. 높은 수용성 형광물질인 Alexa Fluor 488 dye 및 fluorescein(FITC)과는 달리, BODIPY dye는 지질, 막, 기타 친유성 화합물을 염색하는 데 탁월한 고유한 소수성 특성을 가지고 있습니다.
BODIPY FL dye는 비교적 긴 여기(excitation)-상태 수명(일반적으로 5 나노초 이상)을 가지고 있어 형광 편광 기반 분석과 다중광자 여기를 위한 대형 2-광자 단면 절단에 유용합니다.
저희는 다양한 항체, 펩타이드, 단백질, 트레이서, 세포 라벨링 및 검출에 최적화된 증폭 기질에 결합된 BODIPY FL dye를 제공하고 있습니다. 또한, 반응성 염료 형태 및 단백질 라벨링 키트를 사용하여 단백질 콘주게이트 또는 프로브를 직접 생성할 수도 있습니다.
Protocols that fit your needs in flow cytometry ranging from sample preparation to numerous cell stimulation conditions, staining, immunophenotyping, and data analysis strategies.
A handy reference poster featuring the broad range of our available dyes and labeling reagents.
Protocols that fit your needs in imaging ranging from sample and assay preparation to staining, labeling, and data analysis strategies.
A tool for selecting the optimal fluorescent dyes for your Invitrogen EVOS cell imaging systems.
Cy™ is a trademark or registered trademark of GE Healthcare.
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
Brilliant Ultra Violet™ and Brilliant Violet™ are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and are used under license.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.