FAST AND SIMPLE
TARGET SELECTION
TECHNOLOGY
바로 사용할 수 있는 맞춤형 community 패널로 연구를 바꿔보십시오.
Request a quote >
간편성
  • Pool 당 DNA 10 ng
  • FFPE-사용가능
  • PCR-기반 표적 선택
확장성
  • Pool당 최대 6,144 primers
  • 하나부터 수백개 유전자까지
  • 96 multiplexing 바코드
Speed
  • 하루에 DNA에서 결과 도출
  • 맞춤 패널 설계 2시간
  • 표적 선택 및 라이브러리 준비 3.5시간
미량의 DNA로 광범위한 유전자 분석
Ion AmpliSeq™ technology는 특정 인간 유전자 또는 게놈 영역의 targeted sequencing 을 위해 간편하고 빠르게 라이브러리를 수립합니다. Ultrahigh-multiplex PCR에 기초한 Ion AmpliSeq™ technology는 단 10 ng DNA 주입으로 여러 유전자를 표적하여 Ion PGM™ System에서 FFPE 샘플을 sequencing할 수 있습니다.
다른 표적 선택 방법은 길고 복잡하며 다량의 DNA를 필요로 하기 때문에 현실적으로 이행 및 임상 연구에서 많이 사용하는 FFPE 조직에서 DNA를 sequencing할 수 없습니다. FFPE DNA 단 10 ng과 6,144쌍 primer pool 하나만 있으면 AmpliSeq™ Custom 워크플로우를 사용해 하루만에 변종을 확인할 수 있습니다. 반면, 같은 프로젝트에 다른 워크플로우를 사용하는 경우에는 100배의 DNA, 8배의 pool, 두 배의 시간이 필요합니다.
Ion TargetSeq™ Exome Kit는 인간 게놈 내 exon 및 기타 표적 영역을 특이적으로 증폭하는 solution-phase high-density DNA probe capture technology을 사용해 한 튜브에서 증폭을 할 수 있는 간편하고 융통적인 워크플로우를 제공합니다. Ion TargetSeq™ Exome Kit는 높은 capture probe 밀도(gt; 2M biotinylated capture probes)와 탁월한 capture 효율을 제공하는 probe tiling 전략을 사용해 “on target” sequencing 판독율을 높입니다. 이 kit는 DNA 주입량이 개별 라이브러리 125 ng으로 낮고 2.5일 내에 라이브러리를 준비하고 획득할 수 있는 장점을 통합하여 단일 표적 증폭 반응으로 최대 4개의 바코드 샘플로 샘플을 multiplexing할 수 있습니다. Capture protocol과 capture probe content는 Ion Torrent PGM과 Proton sequencing 장비 모두에서 우수한 성능을 제공하도록 철처하게 최적화되었습니다. 또한, exome sequencing 워크플로우는 쉽게 자동화할 수 있는 통합 워크플로우를 위해 Ion Express™ Plus Fragment Library kit의 효소 전단 프로토콜을 사용합니다.
Ion AmpliSeq™ 1일 워크플로우
1Construct Library
Ion AmpliSeq™ Primer pool
2Prepare Template
Ion OneTouch™ System
3Run Sequence
Ion PGM™ Sequencer
4Analyze Data
Torrent Suite™ Analysis Software
5Annotate Results
Ion Reporter™ Software
연구용으로만 사용할 수 있습니다. 치료 또는 진단 목적으로 동물이나 사람에게 사용할 수 없습니다.