Search
Los frascos de policarbonato Nalgene ofrecen una excelente resistencia a impactos y claridad de ventana. Son una buena opción para el almacenamiento de medios a corto plazo y para contener otras soluciones acuosas. Los frascos de policarbonato permanecen resistentes a los impactos hasta -135 °C y se pueden utilizar hasta 135 °C, por lo que resultan adecuados para su uso desde el congelador hasta el autoclave.
Los frascos de policarbonato son químicamente compatibles con ácidos débiles, alcoholes e hidrocarburos alifáticos. No son aptos para la exposición a bases, disolventes u otros productos químicos agresivos de laboratorio que puedan causar daños inmediatos o fallos en el producto.
Para conocer los índices de compatibilidad química según sustancias químicas y temperaturas de aplicación específicas, consulte la Guía de resistencia química de Nalgene o solicite una copia del gráfico mural impreso. Los frascos de policarbonato están fabricados únicamente con materiales de resina de alta calidad para uso en laboratorio que cumplen con una serie de especificaciones normativas, entre las que se incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177,1580 para contacto con alimentos. Los frascos de policarbonato contienen BPA. Para reivindicaciones normativas y certificaciones aplicables a frascos Nalgene específicos, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene.
Para ayudarle a seleccionar el frasco Thermo Scientific Nalgene más idóneo para sus aplicaciones de laboratorio, utilice la guía de selección en línea. Para obtener asistencia personal, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Nalgene.
| Frasco cuadrado de boca estrecha (serie 2015) | Frasco redondo de boca estrecha grande (serie 2205) |
| Forma de cuadrado que ahorra espacio, boca estrecha, graduada | Mayor tamaño, resistente construcción con calidad de laboratorio |
![]() | ![]() |
| Ventana transparente | Ventana transparente |
| 30 ml-2 l | 500 ml-8 l |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* |
| Graduaciones moldeadas | Sin graduaciones |
| intervalo de temperatura De -135 oC a 135 oC | intervalo de temperatura De -135 oC a 135 oC |
| Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Conforme con Parte 21 CFR 177,1580 para uso alimentario | Conforme con Parte 21 CFR 177,1580 para uso alimentario |
| Contiene BPA | Contiene BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Boca estrecha Frascos cuadrados (serie 2015) | Frascos redondos de bota estrecha grandes (serie 2205) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | N | N |
| Alcoholes, alifáticos | G | G |
| Aldehídos | V | V |
| Bases/álcalis | N | N |
| Ésteres | N | N |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes".
Para obtener ayuda a la hora de elegir los productos adecuados para su aplicación, póngase en contacto por teléfono con un equipo de representantes de asistencia técnica de Nalgene en el número +1.585.586.8800 (1.800.625.4327, llamada gratuita en EE. UU.), o envíe su solicitud por correo electrónico a
technicalsupport@thermofisher.com.
En Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono en el +800 1234 9696 (llamada gratuita) o el +49.6184.90.6321, o envíe su solicitud por correo electrónico a techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Asistencia normativa: Para obtener documentación normativa sobre reclamaciones de productos o materiales, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene en la dirección RocRegSupport@thermofisher.com