Inert Vials and Inserts
혁신적인 유리(glass) 기술. 탁월한 성능.
Thermo Scientific Chromacol GOLD 등급 바이알로 시료 성능을 극대화하고 실패하는 어세이의 수를 줄이십시오. 검출 한계가 낮은 어세이(assay)에서 중요한 분석물질을 분석하는 경우와 시료 품질, 재현성, 보안 및 무결성이 가장 중요한 경우를 위해 이 최첨단 기술의 바이알을 제공합니다.
문의하기
민감한 크로마토그래피 및 질량분석 시스템에서는 최고 수준의 순도와 가능한 낮은 표면 활성을 가진 신뢰할 수 있는 바이알을 필요로 합니다. 시료 보안 및 데이터 무결성은 미량 분석에서 가장 중요하며 이는 최고 품질의 유리 바이알으로만 달성할 수 있습니다.
이러한 이유로 당사는 알칼리성 물질의 함량이 가장 낮은 고급 유리 바이알 제품을 출시했습니다. Chromacol GOLD-등급 바이알을 사용하여 분석 성능을 극대화하고 실패하는 어세이의 수를 줄일 수 있습니다. 이 프리미엄 바이알은 엄격한 조건과 최적의 표면 보호 온도에서 제조되어 저-알칼리성 유리의 비활성도가 최대화된 제품입니다.
생산성을 높이고 시간을 절약하십시오.
  • 극히 낮은 농도의 중요한 화합물(예: trisubstituted N-atoms, tertiary amines)에 대해 가장 높은 회수율을 보입니다.
  • 피크는 동일한 높이와 대칭성, 최고의 재현성을 나타냅니다.
결과에 대한 자신감을 얻으십시오.
  • 1st hydrolytic class, 특수 33 expansion glass로 이루어져 약전을 위한 현재의 USP 요건을 충족합니다.
  • 극도로 극성인 화합물을 위해 초저 흡착 표면을 가지므로 흡착력이 강한 분석물질에 대한 극미량 수준의 분석이 가능합니다.
  • 수십년 동안 유럽과 아시아에서 상위 등급 표준입니다.
  • 표면 활성이 최소화되어 pH 변동이 매우 적습니다.
  • 유리-벽 상호작용을 최소화하기 위해 알칼리 함량을 최저로 낮추었습니다.
분석 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 안정적인 분석과 높은 재현성으로 분석 결과의 보안 및 무결성이 향상됩니다.
  • 사용되는 완충액(buffer)의 양을 줄일 수 있습니다.
  • 밤새 자동시료주입기가 작동하는 동안 실행 중지의 위험이 없습니다.
  • 로트 독립적이며(lot-independent), 자동시료주입기 사용에 최적화되었습니다.
Chromacol GOLD-등급 바이알 및 인서트
비활성 바이알/인서트 설명제품 번호
8mm 크림프 상단(Crimp-Top) 바이알 
0.1mL Crimp Top Round Bottom Vial – 투명, GOLD 등급01-CVG
0.2mL Crimp Top Tapered Vial – 투명, GOLD 등급02-CTVG
0.3mL Crimp Top Round Bottom Vial – 투명, GOLD 등급03-CVG
2mL, 12x32 표준 입구 스크류(Screw-Thread) 바이알 
2mL Screw Top Vial – 투명, GOLD 등급2-SVG
1.1mL Screw Top Tapered Vial – 투명, GOLD 등급1.1-STVG
9mm 넓은 입구, 스크류(Screw-Thread) 바이알 및 인서트 
2mL Wide Mouth Screw SureStop GOLD-Grade Vial with Write-on Patch - 투명2-SVWGK
0.2mL Screw Top Fixed Insert Vial – GOLD-Grade with Write-on Patch ( Micro+)02-FISVG
200µL Insert, GOLD-Grade Glass02-MTVWG
2mL, 12 x 32, 11mm 크림프 상단(Crimp-Top) 바이알 
2mL Crimp Top Vial – 투명, GOLD 등급2-CVG
1.1mL Crimp Top Tapered Vial - 투명1.1-CTVG
0.2mL Crimp Top Fixed Insert Vial – GOLD-Grade with Write-on Patch ( Micro+)02-FIVG
200µL Insert, GOLD-Grade Glass Insert02-MTVWG