철강 제조에서 원료 품질 관리
원료 품질을 개선하여 제품 일관성 향상
제품 품질을 유지하는 데 있어 정확한 공정 물질 공급은 필수적이지만, 강철 원료 품질 관리를 측정하고 보장하기란 만만치 않을 수도 있습니다. 당사는 다양한 컨베이어 속도와 정확도 수준을 갖춘 벨트 스케일을 구비하고 있습니다. 당사의 중량 측정 벨트 피더는 낮은 공급 속도의 경량 물질에서부터 더 빠른 공급이 필요한 중량 부하에 이르기까지 혼합 또는 일괄 처리를 위해 유량을 일정하게 유지합니다. 당사의 온라인 원소 분석기를 사용하면 생산성, 물리적 및 야금 품질, 원료 소비 및 비용에 영향을 미치는 소결 공정 변동, 비균질 혼합물, 기타 변수를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
영업 담당자에게 문의하기
소결 공급 애플리케이션을 위해 구성된 Thermo Scientific CB Omni Fusion Online Elemental Analyzer로 철광석 소결 공정과 용광로에서 상당한 경제적 이점을 누리세요. 화학 조성은 소결 공정 효율성에 있어 가장 중요한 변수입니다. 신터용 CB Omni 분석기는 온라인으로 신터 피드 화학적 성질을 측정하고 분 단위로 신뢰할 수 있는 화학 분석 데이터를 제공하여 실시간으로 염기도를 조절할 수 있도록 합니다.
Thermo Scientific Ramsey Conveyor Belt Scale System을 사용하면 가장 까다로운 산업 애플리케이션에서도 컨베이어 벨트 스케일 피드를 높은 정확도로 모니터링할 수 있습니다. Ramsey 벨트 스케일 시스템은 분쇄기, 압연기, 스크린, 선탄장, 석탄 화력발전소로의 원료 공급을 모니터링하여 공정 원료를 정확하게 공급하고 제품 품질을 유지합니다.
공정 물질 공급 속도를 정확하게 제어해 보십시오. Thermo Scientific Ramsey Weighbelt Feeder를 사용하면 물질 폐기물 감소, 혼합 일관성 유지, 수익 증대, 고객 사양 충족 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
Thermo Scientific MOLA Moisture Online Analyzer를 사용한 강철 원료 품질 제어를 통해 용광로 작동을 최적화해 보십시오. 혹독한 산업용 애플리케이션 전용으로 제작된 이 견고한 장비는 특허받은 중성자 후방산란, 펄스 모드, 이온 챔버 기술을 사용하여 야금 등급 코크스 및 철광석 펠릿의 수분 함량을 비침습적으로 측정합니다.
철강 원료 공정에 대한 주요 영상
신터 피드 조성 조절이 중요한 이유
HDI-Level-Measurement-270x195
신터는 용광로에서 철을 제조하기 위한 주요 공급 물질입니다. 신터를 생성하려면 철광석 농축물과 석회석, 실리카 등의 첨가물을 혼합하여 화학적 성질을 조절하고 나서 연속 벨트 공급식 용광로에서 1200°C로 점화합니다.
다양한 신터 피드 물질의 특성이 완벽하게 분석되지 않고 이 물질의 화학적 구성이 배치(batch) 내에서, 그리고 배치 간에 다르기 때문에 신터 피드 조성 조절이 중요합니다. 
원료 공급 물질의 화학적 성질이 바뀌기 때문에 첨가물 공급 속도는 신터 스트랜드 피드의 화학적 성질에서 이러한 변화를 없앨 수 있도록 조정되어야 합니다.
신터 피드 물질의 염기도는 소결 및 철 제조 공정의 효율적인 작동에 있어 중요한 변수입니다. 염기도는 물질의 알칼리성에 영향을 주는 것으로 알려진 두 개 이상의 원소 비율로 구성되어진 계산된 화학 변수입니다. 신터 산물의 염기도 안정화는 신터 작업뿐만 아니라 다운스트림 철 제조 공정에도 이점을 유용합니다.
CB Omni Online Elemental Analyzer를 통해 신터 피드 염기도를 조절하고 신터 스트랜드에 보다 일관된 피드를 제공할 수 있습니다. CB Omni 분석기가 제공하는 실시간 화학 분석 데이터의 이점은 다음과 같습니다.
  • 보다 일관된 신터 제품 - 신터 품질을 개선하고 용광로 공급 안정화
  • 신터 제품의 변동성이 감소하기 때문에 신터 스트랜드 및 용광로 처리량 증가
  • 반품 부담금 감소를 통한 물질 취급 비용이 절감
  • 실험실 부하를 줄여 추가 비용 없이 다른 곳에서 용량 사용 가능
  • 신터 생산 톤당 순 비용 감소
자세히 알아보려면, 신터 피드 염기도 조절을 위한 온라인 원소 분석 사용 애플리케이션 노트를 읽어 보십시오.
CB Omni 분석기는 PGNAA(Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) 또는 PFTNA(Pulsed Fast Thermal Neutron Activation)를 사용하여 벌크 물질의 원소 농도를 파악합니다. 이 방법은 깊이 침투되고 수 센티미터의 물질을 통과하여 측정하므로 컨베이어 벨트의 벌크 물질 원소를 실시간으로 분석하는 데 이상적인 기술입니다.
PGNAA 및 PFTNA에 자세히 알아보려면, PGNAA and PFTNA Technology 페이지를 참조하십시오.
무료 eBook을 다운로드하여 철강 제조 공정의 각 단계를 개선해 주는 Thermo Scientific 제품에 대해 알아보십시오. 가장 엄격한 고객 요구 사항에도 부합하는 청정 강철을 제조할 수 있습니다.
eBook 다운로드
Ensure raw material quality control with Thermo Scientific conveyor belt scale systems
컨베이어 벨트 스케일은 채굴 작업의 대량 물질 처리 시스템에서 중요한 부분입니다. 벨트 스케일 시스템은 생산량과 재고를 모니터링하거나 제품 하적을 조절하는 동시에 비즈니스의 효과적인 관리와 효율적인 운영을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 대량 물질 처리를 위한 벨트 스케일 시스템을 선택할 때 고려해야 할 여러 가지 옵션이 있습니다. 어떤 것이 자신의 응용 분야에 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?
벨트 스케일 선택 가이드를 확인해 보십시오.