サポートノート
注1)Limited Use Label License No. 19(Gateway Cloning Technology Products), No. 51 (Blasticidin S), No. 56 (Drosophila Expression System (DES)), No. 142(Gateway BioEase Technology)
お客様登録のお願い:
当製品をご購入いただく際にお客様登録用紙(DES)へのご記入をお願いしております。
注2)細胞はドライアイスにて輸入され、出荷の際にもドライアイスにて配送いたします。あらかじめご了承ください。細胞がお手元に届きしだい、液体窒素保存にしてください。ドライアイスによる輸入および配送により細胞のバイアビリティが下がる場合がございます。あらかじめご了承ください。
注3)Limited Use Label License :
No.22(Vectors and Clones Encoding Histidine Hexamer)
No.56(Drosophila Expression System (DES® ))
注4)ご購入時に「お客様登録用紙(DES® )」へのご記入をお願いしております。
詳細は当社日本語Webサイト の「お客様登録の必要な製品」をご覧ください。
注5)DES® Expression mediumは使用前に非働化処理済みFBSを終濃度10%になるように添加する。
注6)Limited Use Label License :
No.19(Gateway® Cloning Products)
No.22(Vectors and Clones Encoding Histidine Hexamer)
No.51(Blasticidin™ and the Blasticidin Selection Marker)
No.56(Drosophila Expression System (DES® ))
ご購入時に「お客様登録用紙(DES® )」へのご記入をお願いしております。
詳細は当社Webサイトの「お客様登録の必要な製品」をご覧ください。