Key Features of our Unique Processes
Invitrogen uses a state of the art automated process to increase performance, speed and capacity. This means you get quality Custom Primers quickly and efficiently. Custom DNA Oligos are available as standard deoxynucleotides, modified based, 5’ modified nucleotides (including wide variety of fluorescent dyes, enzyme conjugates), and S-oligos for antisense studies. Five scales and four purity levels are available for DNA oligos in both tube and plate formats.
Our unique process includes 100% in-process trityl monitoring with up to 12 measurements taken for every base addition and additional CE, MS, and OD to verify yield. This comprehensive QC also applies to our Next-Day delivery service. Our oligo offering is complimented by easy online ordering and overnight shipping for rapid, reliable delivery. Consistent oligonucleotide quality is guaranteed and a comprehensive Certificate of Analysis accompanies each order, indicating quality, molecular weight, extinction coefficient, sequence, and melting temperature. No other oligo vendor provides superior performance or better value.
Additional Features of our Process
  • Final testing of statistically selected oligos by capillary electrophoresis or by mass spectroscopy to further ensure the quality.
  • Certificate of Analysis includes oligo name; scale of synthesis; sequence and length; melting temperature (TM); amount in ODs, µg, and nmole; and molecular weight and extinction coefficient calculated from your exact sequence, including modification.
  • Label information on each vial is durably printed on clear transparent stock to allow full view of contents.
  • Fluorescent oligos shipped in amber tubes to protect light sensitive oligos. Award winning Technical Services for complete workflow support.
  • Shipping in specially designed, easy-to-identify envelopes by express overnight delivery.
品質へのこだわり
研究者の皆様から常に期待されるのは、卓越性、信頼性、選択性です。ライフテクノロジーズでは、高純度・高品質のオリゴDNA合成サービスをご提供しております。また、品質マネジメントシステム規格「ISO9001」の認証を取得し、より一層の顧客満足度の向上を実現すべく、製品の高品質化への取り組みを継続しております。
BSI認証取得 FM 562152 / ISO9001:2008
信頼性の高い品質管理
一連のシステムで合成:正確・効率的・エラーを最小限に抑制しています。
カスタムプライマーの合成工程は特許取得済みの単一のソフトウェアシステムにより作動されています。注文から分析書作成、配送までの精度と効率が保証されています。
Invitrogen独自の合成機PASシステム
Invitrogen独自のParallel Array Synthesis (PAS) システムにより、96ウェルプレート上で96種類のカスタムプライマーを並行して合成できます。先進的なflow-throughプロセスにより交差汚染とハンドリングエラーのリスクを抑制しており、その結果、高品質で正確な合成が保証されています。
独自のシステム(特許取得済み)により高品質を確保
特許取得済みのソフトウェアとPASシステム;エラー率を抑制
革新的な脱保護システム;製品の品質を向上
独自の空気ろ過乾燥システム;配送条件が安定し、プライマーの溶解が迅速かつ容易になります。
合成前、合成中、合成後に行うQC管理
すべてのサプライヤーと原料を厳格に検証しています。
PASは製造工程QCを利用しています;合成工程を通じて各カスタムプライマーをモニターしています。
合成後にPASによって統計的サンプリングが行われたサンプルをマス・スペクトロメトリーやキャピラリー電気泳動(CE)により分析する事によって、合成されたオリゴDNAの品質が確保されています。
出荷について
出荷基準値に満たないプライマーは全て再合成を行い、品質検査を通過後に出荷いたします。再合成時には、品質検査を通過したプライマーのみ先行してお届けしますので、同時にご注文いただいても別便で届く場合がございますのでご了承ください。もし、同時発送をご希望の場合には、再合成へ入らせていただく旨のご連絡を差し上げる時にご連絡ください。