You need to enable JavaScript to run this app.
カラムコン パートメント
メソッド移行キット
Vanquish Core HPLCシステムには、0~230 µLで調整可能な内蔵型グラジエントディレイボリュームが含まれます。 オプションのメソッド移行キットを使用すると、簡単なソフトウェアコマンドを使用して430 µLまでグラジエントディレイボリュームを調整できます。ご使用の装置の適格状態を変更することなく、メソッド移行を簡素化します。
その仕組を見る
ホーム