~前処理と新しい検出法で分析の幅を広げよう~
Seminar
May 18, 2018 - Jun 12, 2018
全国7か所開催
Dionex IC技術説明会 2018
Thermo Scientific™ Dionex™ IC技術説明会も今年で28回目の開催となりました。本年は、皆さまの日々の業務に役立つ前処理法と新しい検出法の組合せにフォーカスし、それぞれの分野に応じたメソッドとアプリケーション例を解説します。また、イオンクロマトグラフの基礎に加えて質量分析計と接続するための基礎知識についても併せてお話します。さらに、昨年リリースされたイオンクロマトグラフ用のシングル四重極質量分析計 Thermo Scientific ISQ™ ECもご紹介します。
スタッフ一同、皆さまのお越しをお待ち申し上げております。
参加申し込み
申し込みサイト  www.dionexic.com/2018icseminar/
【注意事項】
  • Eメールアドレス、住所、電話番号、FAX番号は所属先の情報をご入力ください。
  • 同業他社様からのお申込についてはお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
  • 資料のみの受付は行っておりません。
プログラム
セミナー10:20~16:00(昼食付)  受付開始10:00
10:20~10:30 ご挨拶
10:30~11:45 イオンクロマトグラフィーの基礎
カラムとサプレッサーの原理と構造を含めた、イオンクロマトグラフィーの基礎について説明します。検出器ラインナップに加わった、シングル四重極質量分析計ISQ ECとの接続時の注意点もご説明します。
11:45~13:00 昼食(お弁当をご用意します)
休憩時間を利用して、セミナー会場にてIC製品およびGC-MS新製品について紹介します。また、技術相談コーナーやポスター展示も併設しますので、ご利用ください。
13:00~13:30 ISQ ECの紹介
イオンクロマトグラフ(IC)だけでは検出が難しかった成分に質量分析計を用いることで分析の幅が広がります。ISQ ECはICユーザーのために開発された使いやすさにこだわったシングル四重極質量分析計です。その開発秘話と性能についてご紹介します。
13:30~14:10 化学工業におけるイオンクロマトグラフ―質量分析計の活用
~ 前処理方法とアプリケーション例の紹介 ~
化学工業の分野でもより正確な試料情報を得ることが重要になっています。操作が簡単でイオンクロマトグラフの検出器の一つとして使用できるシングル四重極質量分析計ISQ ECを電気伝導度検出器と併せて使用することにより、誤同定を防ぎ正確な試料情報が得られます。本講演ではICとISQ ECの組み合わせによるアプリケーション例をご紹介します。また、従来のICの分析法にも活かせる化学工業分野のサンプルの前処理方法についてもご紹介します。
14:10~14:50 環境分野におけるイオンクロマトグラフ―質量分析計の応用
~ 水道水質基準・要検討項目への試み ~
平成29年の水道法改訂により臭素酸の分析方法に液体クロマトグラフ-質量分析法が追加されましたが、臭素酸はイオンクロマトグラフ-質量分析法でも定量可能です。本講演では臭素酸やハロ酢酸の分析例とともに、現在、水道水質基準・要検討項目となっている成分や環境分野への応用について、実際の分析結果と今後の可能性についてご説明します。
14:50~15:10 休憩
15:10~15:50 食品中の食品添加物分析におけるイオンクロマトグラフィーの応用
食品中の食品添加物分析では、測定結果の信頼性に加え迅速性が必要であり、それを実現するために試験法の迅速化、省力化などが求められています。本講演では従来より簡便な前処理を用い、多種類の食品添加物を同時に測定できるアプリケーション例を紹介します。また、さらに使用規制の厳しい食品添加物に対するシングル四重極質量分析計ISQ ECによる高性能の同定確認をご紹介します。
15:50~16:20 こぼれ話
Thermo Scientific Dionex IonPac™ AS30
上水試験に最適化した陰イオン一斉分析用カラムをご紹介します。
Dual Modeサプレッサーの特長
定電流モードと定電圧モードについてご紹介します。
Dual EG
糖分析用溶離液ジェネレーターシステムの概要についてご紹介します。
16:20~16:30 質疑応答
会場・アクセス
仙台 5月18日  受付終了
トラストシティカンファレンス・仙台 5階
札幌 6月12日  受付終了
協同組合 札幌総合卸センター 3階
東京 5月24日  受付終了
東京コンファレンスセンター・品川 5階
福岡 6月5日  受付終了
JR博多シティ会議室 アミュプラザ 10階
名古屋 5月29日  受付終了
ウインクあいち 9階
広島 6月7日  受付終了
TKP ガーデンシティ広島駅前大橋
関連製品
お問い合わせ
Dionex IC技術説明会2018 事務局
E-mail:ic-seminar2018@dionexic.com
Tel:0120-354-533
当社はDionex IC 技術説明会2018 に関する業務の一部を外部委託しております。当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
そのため、お客様にはthermofisher.comドメイン以外のシステムを利用しての本セミナーに関するご案内をお送りする場合があります。
  • 本セミナーに関する案内業務もしくは発送業務
  • 情報システムの運用・保守に関する業務
取得した個人情報は当社の個人情報保護方針に基づき適切に管理、運用いたします。